Principaux documents
E8263
Sigma-Aldrich
Nucléase Benzonase®, ultrapure
Benzonase® Nuclease, ultrapure
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
≥250 units/μL, ≥99% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution, ultrapure grade
Synonyme(s) :
Endonucléase from Serratia marcescens
5 KU
244,00 $
25 KU
820,00 $
244,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 KU
244,00 $
25 KU
820,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
244,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
Serratia marcescens
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Qualité
ultrapure grade
Essai
≥99% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
30 kDa
Concentration
≥250 units/μL
Application(s)
research use
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Application
Cette enzyme a été utilisée dans une analyse pour détecter la quantité d′ARN Tf1 protégé de la dégradation par la nucléase Benzonase. L′élément Tf1 de Schizosaccharomyces pombe est un rétrotransposon contenant de longues répétitions terminales (LTR) qui code pour des protéines fonctionnelles du type protéase, transcriptase inverse et intégrase.[1] Elle a également été utilisée dans le fractionnement d′un sédiment nucléaire et d′un extrait nucléaire provenant de lysats cellulaires.[2]
La nucléase Benzonase ultrapure, une endonucléase issue de Serratia marcescens, a été utilisée dans une étude pour évaluer l′effet du dodécylbenzènesulfonate de sodium et d′agents antimoussants sur l′activité endonucléase de Serratia marcescens. L′endonucléase de Serratia marcescens a également été employée dans une étude visant à investiguer la structure de sous-unités de la chromatine.
Pour l'élimination des acides nucléiques présents dans les échantillons protéiques.
Actions biochimiques/physiologiques
La nucléase Benzonase® est une endonucléase génétiquement modifiée issue de Serratia marcescens.[3][4] Cette protéine est un dimère de sous-unités de 30 kDa comportant deux ponts disulfure essentiels.[5][6][7][8] Cette endonucléase attaque et dégrade toutes les formes d′ADN et d′ARN (simple brin, double brin, linéaire et circulaire) et est efficace dans un large éventail de conditions opératoires. Elle digère complètement les acides nucléiques en oligonucléotides à extrémité 5′-monophosphate de 3 à 5 bases de longueur. Elle est idéale pour supprimer les acides nucléiques mélangés aux protéines recombinantes. Elle est également utile dans les applications nécessitant si possible une digestion complète des acides nucléiques. Elle réduit aussi la viscosité des extraits protéiques et prévient l′agglutination cellulaire. Le prétraitement d′un échantillon protéique avec cette enzyme améliore sa résolution lors d′une électrophorèse sur gel bidimensionnelle en éliminant tous les acides nucléiques liés. L′activité enzymatique est optimale à un pH de 8,0-9,2.
Digère l′ADN et l′ARN endogènes ou dénaturés par voie thermique.
Définition de l'unité
Une unité permet de digérer de l′ADN de sperme de saumon placé dans un bain à ultrasons pour former des oligonucléotides solubles en milieu acide équivalant à une valeur ΔA260 de 1,0 en 30 min à pH 8,0 et 37 °C (volume réactionnel de 2,625 ml).
Forme physique
Solution dans du glycérol à 50 % contenant du Tris HCl 20 mM, pH 8,0, du MgCl2 2 mM et du NaCl 20 mM.
Informations légales
La nucléase Benzonase® est fournie par Merck KGaA Darmstadt (Allemagne) et/ou ses filiales.
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Laure Teysset et al.
Journal of virology, 77(9), 5451-5463 (2003-04-15)
The Tf1 element of Schizosaccharomyces pombe is a long terminal repeat-containing retrotransposon that encodes functional protease, reverse transcriptase, and integrase proteins. Although these proteins are known to be necessary for protein processing, reverse transcription, and integration, respectively, the function of
Syed Nabeel-Shah et al.
Scientific reports, 10(1), 168-168 (2020-01-15)
Chromatin organization influences most aspects of gene expression regulation. The linker histone H1, along with the core histones, is a key component of eukaryotic chromatin. Despite its critical roles in chromatin structure and function and gene regulation, studies regarding the
T K Ball et al.
Nucleic acids research, 20(19), 4971-4974 (1992-10-11)
The role of the two disulfide bonds found in the Serratia marcescens nuclease were tested by site directed mutagenesis and were found essential for nuclease activity, although slight residual activity remained. The requirement for disulfide bond formation may play a
T K Ball et al.
Gene, 57(2-3), 183-192 (1987-01-01)
We are studying exoproteins of the enteric bacterium Serratia marcescens as a model system for the release of extracellular proteins from the cell. In this work we report the cloning of the gene for a secreted nuclease from S. marcescens
Daria V Babushok et al.
Human mutation, 28(6), 527-539 (2007-02-20)
Long interspersed nucleotide element (LINE)-1 retrotransposon (L1) has emerged as the largest contributor to mammalian genome mass, responsible for over 35% of the human genome. Differences in the number and activity levels of L1s contribute to interindividual variation in humans
Articles
This page lists nine frequently asked questions and answers about Benzonase® Nuclease.
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.
Contenu apparenté
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Questions
  1. Does this benzonase contain any epitope tag?
    1 answer
    1. Product E8263 does not have any epitope tag.
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Atlanta, GA
    • Reviews 4
    • Votes 8
    5 out of 5 stars.
    High-quality benzonase
    This is a high-end benzonase. I used it to remove extra plasmids during adeno-associated viral vector production.