Principaux documents
70584-M
Millipore
Réactif d'extraction protéique BugBuster®
Synonyme(s) :
Protein Extraction Reagent, Protein Extraction Solution
About This Item
Code UNSPSC :
41106516
Nomenclature NACRES :
NA.32
Forme
liquid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Température de stockage
10-30°C
Description générale
Le réactif d'extraction protéique BugBuster® est formulé pour rompre en douceur la paroi cellulaire des bactéries Escherichia coli afin de libérer les protéines actives. C'est une alternative simple, rapide et peu coûteuse aux procédés de lyse mécanique tels que la presse de French ou la sonication, pour la libération de la protéine cible exprimée en vue de sa purification ou d'autres applications. Sa formulation exclusive repose sur un mélange de détergents non ioniques et zwitterioniques dans un tampon Tris, qui est capable de percer la paroi cellulaire sans dénaturer la protéine. BugBuster® peut également servir à préparer des corps d'inclusion ultrapurs, en vue d'une purification ultérieure, lorsque les protéines exprimées sont insolubles.
Application
Le réactif d'extraction protéique BugBuster® a été utilisé :
  • pour lyser des cellules d'Escherichia coli BLR (DE3) pour la production et la purification de β-glucosidase (BglB)
  • comme tampon de lyse cellulaire pour traiter les transconjugants de Synechocystis PCC6803 et mesurer la fluorescence de la protéine fluorescente jaune (YFP)
  • dans un tampon de lyse pour la purification de la glutathion S-transférase-8e membre de la famille A (Hsp70) des protéines de choc thermique (GST-HSPA8)
Avertissement
Toxicité : manipulation standard (A)
Informations légales
BUGBUSTER is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Patricia Armshaw et al.
Biotechnology for biofuels, 8, 201-201 (2015-12-03)
The use of photosynthetic autotrophs and in particular the model organism Synechocystis PCC6803 is receiving much attention for the production of sustainable biofuels and other economically useful products through metabolic engineering. Optimisation of metabolic-engineered organisms for high-level sustained production of
Dylan Alexander Carlin et al.
PloS one, 12(5), e0176255-e0176255 (2017-05-23)
Accurate modeling of enzyme activity and stability is an important goal of the protein engineering community. However, studies seeking to evaluate current progress are limited by small data sets of quantitative kinetic constants and thermal stability measurements. Here, we report
Tiejian Nie et al.
Autophagy, 17(10), 2923-2938 (2021-05-11)
As a highly dynamic organelle, mitochondria undergo constant fission and fusion to change their morphology and function, coping with various stress conditions. Loss of the balance between fission and fusion leads to impaired mitochondria function, which plays a critical role
Articles
Citation Spotlight: BugBuster® Protein Extraction Reagent for Efficient Protein Extraction from Bacterial Pathogens
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
Contenu apparenté
Panorama des méthodes de lyse cellulaire et d'extraction protéique, comme la solubilisation par détergents, la lyse par congélation/décongélation, le choc osmotique, la sonication, la lyse cellulaire enzymatique et les techniques de fragmentation mécanique comme l'homogénéisation au Dounce, au Polytron ou au mortier et au pilon.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.