D4008
Dansylcadaverine
≥97% (TLC)
Synonyme(s) :
N-(5-Aminopentyl)-5-dimethylaminonaphthalene-1-sulfonamide, N-(Dimethylaminonaphthalenesulfonyl)-1,5-pentanediamine, Monodansyl cadaverine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (TLC)
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCCCCN
InChI
1S/C17H25N3O2S/c1-20(2)16-10-6-9-15-14(16)8-7-11-17(15)23(21,22)19-13-5-3-4-12-18/h6-11,19H,3-5,12-13,18H2,1-2H3
Clé InChI
MLEBFEHOJICQQS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- as an endocytosis inhibitor in human proximal tubular HK-2 cells,(62) mouse J774A.1 macrophages and human A549 epithelial cells(63)
- to label autophagic vacuoles in cardiomyocytes for fluorescence microscopy studies(64)
- in monodansylcadaverine (MDC) staining of fibroblasts in Ankylosing spondylitis (AS) samples(65)
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable