30432
Dansylcadaverine
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(5-Aminopentyl)-5-dimethylaminonaphthalene-1-sulfonamide, N-(Dimethylaminonaphthalenesulfonyl)-1,5-pentanediamine, Monodansyl cadaverine
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Pf
137-140 °C
Fluorescence
λex 335 nm; λem 518 nm in methanol
λex 338 nm; λem 500 nm (Reaction product)
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCCCCN
InChI
1S/C17H25N3O2S/c1-20(2)16-10-6-9-15-14(16)8-7-11-17(15)23(21,22)19-13-5-3-4-12-18/h6-11,19H,3-5,12-13,18H2,1-2H3
Clé InChI
MLEBFEHOJICQQS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable