D4266
3-(Decyldimethylammonio)propanesulfonate inner salt
zwitterionic detergent
Synonyme(s) :
Caprylyl sulfobetaine, SB3-10
130,00 $
About This Item
130,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Poids mol.
micellar avg mol wt 12,600
Nombre d'agrégation
41
Technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
Conductivité
<20 μmho per cm at 24 °C (0.1 M aqueous solution)
CMC
25-40 mM (20-25°C)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C15H33NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16(2,3)14-12-15-20(17,18)19/h4-15H2,1-3H3
Clé InChI
WKALLSVICJPZTM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable