MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
C7752
Sigma-Aldrich
Cytochrome c from equine heart
≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
Synonyme(s) :
Cytochrome c from horse heart
50 MG
233,00 $
100 MG
340,00 $
500 MG
1 160,00 $
1 G
1 890,00 $
5 G
6 550,00 $
233,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
233,00 $
100 MG
340,00 $
500 MG
1 160,00 $
1 G
1 890,00 $
5 G
6 550,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.61
233,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Source biologique
horse heart
Niveau de qualité
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
Forme
powder
Poids mol.
12,384
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Adéquation
suitable for molecular biology
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Application
Le cytochrome c est utilisé en tant qu'inducteur d'apoptose dépendant des mitochondries dans divers travaux de recherche. L'identification et la surveillance des sites d'oxydation du cytochrome c pourrait avoir des implications sur l'évaluation des troubles et des maladies liés au stress oxydatif. Il pourrait potentiellement servir de biomarqueur pour évaluer l'ampleur des dommages oxydatifs ainsi que le pouvoir antioxydant des cellules et des tissus.
Le cytochrome c peut entrer dans la composition d'un tampon phosphate destiné à la détection et à l'évaluation de l'activité du complexe IV par électrophorèse sur gel en conditions natives avec du bleu brillant de Coumassie (Blue Native PAGE ou BN-PAGE) Il est aussi possible de l'utiliser pour détecter des anions superoxyde extracellulaires (ECSA) dans des phagocytes rénaux isolés.
Les sites spécifiques et l′ampleur de l′oxydation ont été caractérisés sur du cytochrome c de cheval traité par H2O2 et aux UV. Il a été suggéré que l′état de ces sites pourrait servir de biomarqueur de l′environnement oxydatif dans une cellule.
Actions biochimiques/physiologiques
Le cytochrome c a été identifié comme un médiateur important des voies apoptotiques. La libération du cytochrome c mitochondrial dans le cytoplasme stimule l'apoptose et sert communément d'indicateur du processus apoptotique dans la cellule.
Le cytochrome c est principalement connu comme protéine mitochondriale transporteuse d′électrons. La transition du cytochrome c de la forme ferreuse à la forme ferrique à l′intérieur de la cellule fait de lui un transporteur d′électrons biologique efficace. Il joue également un rôle vital dans l′oxydation cellulaire chez les plantes et les animaux. Il est généralement considéré comme un catalyseur universel de la respiration, car il forme un pont d'électrons essentiel entre les substrats respirables et l′oxygène.
Notes préparatoires
Produit préparé à partir d′acide acétique sans utiliser de TCA.
Autres remarques
Pour en savoir plus sur le cytochrome c et le transport d′électrons, rendez-vous sur www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Marilena Carbone et al.
Data in brief, 28, 104842-104842 (2019-12-24)
We present SEM, ThT fluorescence and circular dichroism (CD) data of amyloidogenic aggregates of cytochrome c (cyt c).This protein is of outmost relevance in many biochemical processes, such as respiratory chain in mitochondria and cells apoptosis. The present data focus
Dmitry Malyshka et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(5), 1151-1156 (2016-11-20)
Ferricytochrome c binding to cardiolipin-containing liposomes produces a heterogeneous distribution of conformations comprising native-like and non-native misfolded proteins. We utilized the photoreduction of native ferricytochrome c in the presence of potassium ferrocyanide and resonance Raman spectroscopy to probe the population of native
Lara Massai et al.
Journal of inorganic biochemistry, 165, 1-6 (2016-10-11)
Three Pd(II) and Pt(II) complexes with chelating mono(imidazolin-2-imine) and bis(imidazolin-2-imine) ligands i.e. [Pd(DMEAImiPr)Cl2] (1) (DMEAImiPr, 2-(1,3-diisopropyl-4,5-dimethylimidazolin-2-imine)ethan-1-dimethylamine), [Pd(DACH(ImiPr)2)Cl2] (2) (DACH(ImiPr)2, N,N'-(cyclohexane-1,2-diyl)bis(1,3-diisopropyl-4,5-dimethylimidazolin-2-imine)) and [Pt(DMEAImiPr)Cl2] (3), are evaluated here as potential cytotoxic and anticancer agents. An acceptable solution behaviour was found for the
A H Mulder et al.
Clinical and experimental immunology, 98(2), 270-278 (1994-11-01)
ANCA have been demonstrated to induce the respiratory burst in primed neutrophils. In this study we have extended the investigations on neutrophil activation by ANCA directed against proteinase 3 (PR3), myeloperoxidase (MPO) and lactoferrin (LF), and we have analysed the
Valentina Peleh et al.
BMC biology, 15(1), 106-106 (2017-11-10)
Many proteins of the mitochondrial intermembrane space (IMS) contain structural disulfide bonds formed by the mitochondrial disulfide relay. In fungi and animals, the sulfhydryl oxidase Erv1 'generates' disulfide bonds that are passed on to the oxidoreductase Mia40, which oxidizes substrate
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Is Product C7752, Cytochrome c, predominantly in the oxidized form or the reduced form?
    1 answer
    1. This product is predominantly (>95%) in the oxidized form.
      Helpful?
  2. I see that you list several horse heart cytochrome c products. What are the differences, and which one should I choose?
    1 answer
    1. Product No. C2506 is prepared with trichloroacetic acid (TCA), whereas C7752 is prepared with the milder acetic acid. The TCA method may reduce the amount of superoxide dismutase (SOD) present, but tends to cause dimerization or acid-modified structures of cytochrome c. In contrast, acetic acid preparations may have slightly higher amounts of SOD, but a lower proportion of dimeric cytochrome c. So C2506 would be recommended for enzyme activity studies that require low SOD, whereas C7752 is recommended for structural studies or binding studies, or for enzyme activity studies where possible SOD contamination is not a problem. Product No. C2867 is prepared from C2506; it is a BioUtra grade product, greater than or equal to 99% pure as determined by SDS-PAGE. It is recommended when an ultra-high purity is required.  Product No. C3256 is also prepared from C7752; it is isolated by ion-exchange chromatography. This fraction shows a high rate of ascorbic acid oxidation, but low activity in a cytochrome oxidase system.  Product No. C7150 is also prepared from C7752; it is suitable for use as a gel filtration molecular weight marker.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. How do I determine how much of Product C7752, Cytochrome c, is in the oxidized form, and how much is reduced?
    1 answer
    1. This is determined by a spectral assay. The detailed assay procedure (operating procedure #11252) may be requested from Sigma St. Louis Technical Service ([email protected]).
      Helpful?
  5. How should I store solutions of Product C7752, Cytochrome c?
    1 answer
    1. Our general recommendations are as follows:  Store at -20 °C (freezer) for up to six months. Store at 2-8 °C (refrigerator) for up to two weeks. Store at 20-25 °C (room temperature) for up to three days. According to J. Biol. Chem, 237, 2161-2174 (1962), cytochrome c is stable to boiling, and over an unusually wide range of pH values. However, it denatures readily at extreme pH (low or high), and in high concentrations of organic solvents, such as ethanol or acetone.