MilliporeSigma
Toutes les photos(8)
Principaux documents
C2506
Sigma-Aldrich
Cytochrome c from equine heart
Cytochrome c from equine heart
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Cytochrome c from horse heart
50 MG
153,00 $
100 MG
256,00 $
250 MG
439,00 $
500 MG
805,00 $
1 G
1 250,00 $
2 G
2 340,00 $
5 G
5 190,00 $
153,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
153,00 $
100 MG
256,00 $
250 MG
439,00 $
500 MG
805,00 $
1 G
1 250,00 $
2 G
2 340,00 $
5 G
5 190,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.61
153,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Source biologique
horse heart
Niveau de qualité
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
powder
Poids mol.
12,384
Technique(s)
cell based assay: suitable
Solubilité
H2O: soluble 10 mg/mL
Adéquation
suitable for molecular biology
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Application
Le cytochrome c a été utilisé :
  • pour la réduction du ferricytochrome c par des radicaux de type superoxyde générés par la xanthine oxydase[1].
  • comme analyte avec la méthode de dépôt de gouttelette unique en utilisant les spectres de masse de type MALDI[2].
  • comme accepteur d'électrons final dans l'analyse de l'activité cytochrome c réductase standard[3].
  • pour l'étude histochimique de la cytochrome c réductase[4].
  • pour la mesure de l'activité cytochrome c réductase[5].
  • comme constituant d'un tampon phosphate pour la détection et l'évaluation de l'activité du complexe IV par électrophorèse sur gel en conditions natives avec du bleu brillant de Coumassie (Blue Native PAGE ou BN-PAGE)[6].
  • pour la détection des anions superoxyde extracellulaires (ECSA) dans des phagocytes rénaux isolés.[7]
Les sites spécifiques et l′ampleur de l′oxydation ont été caractérisés sur du cytochrome c de cheval traité par H2O2 et aux UV. Il a été suggéré que l′état de ces sites pourrait servir de biomarqueur de l′environnement oxydatif dans une cellule.
Actions biochimiques/physiologiques
Le cytochrome c, libéré dans le cytosol par le compartiment mitochondrial externe, aide à activer la caspase-9 et à déclencher la cascade des protéases apoptotiques. Ce processus est facilité par son interaction avec l'APAF-1 ("apoptotic protease-activating factor-1") et la désoxyadénosine triphosphate (dATP). Différentes études suggèrent que la mesure du taux de cytochrome c dans le sérum des patients atteints d'une tumeur peut être considérée comme un marqueur potentiel de la mort cellulaire in vivo.[8]
Le cytochrome c est principalement connu comme protéine mitochondriale transporteuse d′électrons. La transition du cytochrome c de la forme ferreuse à la forme ferrique à l′intérieur de la cellule fait de lui un transporteur d′électrons biologique efficace. Il joue également un rôle vital dans l′oxydation cellulaire chez les plantes et les animaux. Il est généralement considéré comme un catalyseur universel de la respiration, car il forme un pont d'électrons essentiel entre les substrats respirables et l′oxygène.
Notes préparatoires
Produit préparé avec du TCA.
This product in solution should be dark red to reddish brown when dissolved in water at 10 mg/mL.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
A novel role of the mitochondrial permeability transition pore in (-)-gossypol-induced mitochondrial dysfunction
Warnsmann V, et al.
Mechanisms of Ageing and Development, 170, 45-58 (2018)
Enzyme-catalyzed free radical reactions with nicotinamide adenine nucleotides. II. Lactate dehydrogenase-catalyzed oxidation of reduced nicotinamide adenine dinucleotide by superoxide radicals generated by xanthine oxidase.
P C Chan et al.
The Journal of biological chemistry, 249(4), 1317-1319 (1974-02-25)
Vittorio Pandini et al.
The Journal of biological chemistry, 277(50), 48463-48471 (2002-10-09)
Toxoplasma gondii possesses an apicoplast-localized, plant-type ferredoxin-NADP(+) reductase. We have cloned a [2Fe-2S] ferredoxin from the same parasite to investigate the interplay of the two redox proteins. A detailed characterization of the two purified recombinant proteins, particularly as to their
B C Hill
The Journal of biological chemistry, 266(4), 2219-2226 (1991-02-05)
The reaction of the electrostatic cytochrome c-cytochrome oxidase complex with oxygen is measured by transient absorption spectroscopy. The oxygen reaction is initiated by photolytic removal of CO from cytochrome oxidase, using a flash-pumped dye laser. The subsequent reaction of the
?-1,3 glucan derived from Euglena gracilis and Algamune? enhances innate immune responses of red drum (Sciaenops ocellatus L.)
Yamamoto FY, et al.
Fish & Shellfish Immunology, 77, 273-279 (2018)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. What are the chemical differences between equine and bovine heart-derived Cytochrome C for cytochrome oxidase histochemistry?
    1 answer
    1. The chemical differences between equine and bovine heart-derived Cytochrome C for cytochrome oxidase histochemistry are minimal. The molecular weights are close but not identical, with equine heart-derived Cytochrome C having a molecular weight of 12,384 and bovine heart-derived Cytochrome C having a molecular weight of 12,327. Despite this, both are highly conserved in eukaryotes, and considering their near-identical molecular weights, they can likely be used interchangeably for cytochrome oxidase histochemistry.
      Helpful?
  2. Does the solubilized powder have a particular color (compared to bovine cytC, which has a brown color)?
    1 answer
    1. This product in solution should be dark red to reddish brown when dissolved in water at 10 mg/mL. See below for a link to the sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/C2506-BULKSLCL7912.pdf
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. How do I determine how much of Product C2506, Cytochrome c, is in the oxidized form, and how much is reduced?
    1 answer
    1. This is determined by a spectral assay. The detailed assay procedure (operating procedure #11252) may be requested from Sigma St. Louis Technical Service ([email protected]).
      Helpful?
  5. Is Product C2506, Cytochrome c, predominantly in the oxidized form or the reduced form?
    1 answer
    1. This product is predominantly (>95%) in the oxidized form.
      Helpful?
  6. How should I store solutions of Product C2506, Cytochrome c?
    1 answer
    1. Our general recommendations are as follows:  Store at -20 °C (freezer) for up to six months. Store at 2-8 °C (refrigerator) for up to two weeks. Store at 20-25 °C (room temperature) for up to three days. According to J. Biol. Chem, 237, 2161-2174 (1962), cytochrome c is stable to boiling, and over an unusually wide range of pH values. However, it denatures readily at extreme pH (low or high), and in high concentrations of organic solvents, such as ethanol or acetone.
      Helpful?
  7. I see that you list several horse heart cytochrome c products. What are the differences, and which one should I choose?
    1 answer
    1. Product No. C2506 is prepared with trichloroacetic acid (TCA), whereas C7752 is prepared with the milder acetic acid. The TCA method may reduce the amount of superoxide dismutase (SOD) present, but tends to cause dimerization or acid-modified structures of cytochrome c. In contrast, acetic acid preparations may have slightly higher amounts of SOD, but a lower proportion of dimeric cytochrome c. So C2506 would be recommended for enzyme activity studies that require low SOD, whereas C7752 is recommended for structural studies or binding studies, or for enzyme activity studies where possible SOD contamination is not a problem. Product No. C2867 is prepared from C2506; it is a BioUtra grade product, greater than or equal to 99% pure as determined by SDS-PAGE. It is recommended when an ultra-high purity is required.  Product No. C3256 is also prepared from C7752; it is isolated by ion-exchange chromatography. This fraction shows a high rate of ascorbic acid oxidation, but low activity in a cytochrome oxidase system.  Product No. C7150 is also prepared from C7752; it is suitable for use as a gel filtration molecular weight marker.
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Chicago, IL
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    CO histochemistry
    Working excellent for cytochrome oxidase biochemical assays.