C2436
Cytochrome c from Saccharomyces cerevisiae
≥85% based on Mol. Wt. 12,588 basis
357,00 $
About This Item
357,00 $
Produits recommandés
Source biologique
Saccharomyces cerevisiae
Essai
≥85% based on Mol. Wt. 12,588 basis
Forme
powder
Poids mol.
12,588 Da
Technique(s)
cell based assay: suitable
Solubilité
water: 10 mg/mL, clear, red to red-brown (dark red)
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Saccharomyces cerevisiae ... CYC1(853507)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique