Documents
R5500
Sigma-Aldrich
Ribonucléase A from bovine pancreas
Type XII-A, ≥90% (SDS-PAGE), 75-125 Kunitz units/mg protein
Synonyme(s) :
RNAse a, RNase A, Ribonucléase pancréatique, Ribonucléate 3′-pyrimidino-oligonucléotido-hydrolase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Source biologique
bovine pancreas
Type
Type XII-A
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
75-125 Kunitz units/mg protein
Poids mol.
~13,700
Technique(s)
cell based assay: suitable
Impuretés
salt, essentially free
Adéquation
suitable for mRNA or total RNA extracted from cells and tissues
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Activité étrangère
protease, essentially free
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
La RNase A, ou ribonucléase A, est une endoribonucléase qui clive les liaisons phosphodiester de l′ARN simple brin après les nucléotides pyrimidiques. Elle attaque l′extrémité phosphate en 3′ (par exemple, la séquence pG-pG-pC-pA-pG est clivée en donnant pG-pG-pCp et A-pG). L′activité est maximale avec l′ARN simple brin. La RNase A est un polypeptide à chaîne unique contenant 4 ponts disulfure. Contrairement à la RNase B, ce n′est pas une glycoprotéine. Les ribonucléases n′hydrolysent pas l′ADN, car celui-ci est dépourvu des groupements 2′-OH essentiels à la formation d′intermédiaires cycliques. La RNase A peut également hydrolyser l′ARN présent dans les échantillons protéiques. Elle peut être inhibée par l′alkylation de His12 et His119 et est activée par les sels de potassium et de sodium. Cette RNase est inhibée en présence d′ions de métaux lourds. Elle est également inhibée par l′ADN par un effet de compétition.
Application
  • La RNase A est utilisée pour supprimer l′ARN présent dans les préparations d′ADN plasmidique et d′ADN génomique ainsi que dans les échantillons protéiques.
  • Elle est également employée dans l′analyse de séquences d′ARN et les tests de protection.
  • Elle a également servi d′outil dans la conception de médicaments assistée par ordinateur.
  • La RNase A supporte l′analyse des séquences d′ARN.
  • Elle hydrolyse l′ARN contenu dans les échantillons protéiques.
  • La purification de l′ADN est supportée par la RNase A.
Actions biochimiques/physiologiques
Ribonuclease A is an endoribonuclease that cleaves single stranded RNA after pyrimidine nucleotides. It attacks at the 3′ phosphate end. Ribonucleases do not hydrolyze DNA, because the DNA lacks 2′-OH groups essential for the formation of cyclic intermediates. RNase can also hydrolyze RNA from protein samples. RNase A can be inhibited by alkylation of His12 and His119 and activated by potassium and sodium salts.
Caractéristiques et avantages
Notre ribonucléase A, ou RNase A, d′une grande stabilité, convient à l′élimination d′ARN, au séquençage d′ARN et à la purification d'ADN.
Notes préparatoires
Salt fractionated and chromatographically purified.
Remarque sur l'analyse
Protéine déterminée par E.
Application
Inhibiteur
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Amy B Emerman et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1413, 303-324 (2016-05-20)
RNAs associate with the mitotic spindle in a variety of organisms, where they can spatially regulate protein production, ensure their proper segregation during cell division, or perform translation-independent roles in spindle formation. The identification of spindle-associated RNAs is an important
Vlad Zabrouskov et al.
Biochemistry, 45(3), 987-992 (2006-01-18)
Although deamidation at asparagine and glutamine has been found in numerous studies of a variety of proteins, in almost all cases the analytical methodology that was used could detect only a single site of deamidation. For the extensively studied case
Amaya Albalat et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 984, 153-165 (2013-02-07)
The analysis of proteins and peptides in biological fluids is becoming more important as they are potential sources of diagnostic biomarkers of disease. The complexity of body fluids is such that no single technique can both identify and quantify all
Xin-Miao Fu et al.
Biochimica et biophysica acta, 1814(4), 487-495 (2011-01-18)
Protein disulfide isomerase (PDI) and its pancreatic homolog (PDIp) are folding catalysts for the formation, reduction, and/or isomerization of disulfide bonds in substrate proteins. However, the question as to whether PDI and PDIp can directly attack the native disulfide bonds
Romina Ponzielli et al.
Nucleic acids research, 36(21), e144-e144 (2008-10-23)
High-throughput, microarray-based chromatin immunoprecipitation (ChIP-chip) technology allows in vivo elucidation of transcriptional networks. However this complex is not yet readily accessible, in part because its many parameters have not been systematically evaluated and optimized. We address this gap by systematically
Protocoles
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
Chromatograms
application for HPLC