MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Documents
X0626
Sigma-Aldrich
Xanthine
≥99.5% (HPLC), purified by recrystallization
Synonyme(s) :
2,6-Dioxopurine, 3,7-Dihydropurine-2,6-dione, Xanthine, 2,6-Dihydroxypurine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.11
Numéro Beilstein :
8733
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.51
Pureté
≥99.5% (HPLC)
Forme
powder
Produit purifié par
recrystallization
Solubilité
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Chaîne SMILES 
O=C1NC(=O)c2nc[nH]c2N1
InChI
1S/C5H4N4O2/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
Clé InChI
LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
La xanthine est un composant important des divers composés actifs médicinaux naturels et de synthèse. Différentes formes de xanthine comme la caféine, la théobromine et la théophylline se retrouvent dans le chocolat, le cacao, le thé, les levures, la pomme de terre, les organes animaux et le café. La xanthine est un composé alcaloïde hétérocyclique naturel à base de purine composé d'un atome d'azote central et d'un cycle pyrimidine fusionné à un cycle imidazole. La xanthine est produite à partir de plusieurs précurseurs différents dans la voie métabolique des purines : désamination de la guanine par la guanine désaminase et conversion de l'hypoxanthine par la xanthine oxydoréductase.
Actions biochimiques/physiologiques
La xanthine participe au catabolisme des acides nucléiques et des nucléotides et est un précurseur de l'acide urique. C'est un composé polyvalent qui présente des effets thérapeutiques dans plusieurs pathologies liées aux voies respiratoires, au système nerveux central (SNC), aux reins, aux cellules des muscles lisses et au cœur. La xanthine fait office de biomarqueur pour la détection de la goutte.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
P Leanderson et al.
Carcinogenesis, 17(3), 545-550 (1996-03-01)
The formation of DNA-strand breaks was studied in cultured human lung cells (A 549) subjected to iron, either in the form of iron(III) citrate or in combination with the metal chelators ethylene diamine tetra-acetic acid (EDTA), nitrilo triacetic acid (NTA)
Study on the diagnosis of gout with xanthine and hypoxanthine
Wang Y, et al.
Journal of Clinical Laboratory Analysis, 33(5), e22868-e22868 (2019)
Xanthine scaffold: scope and potential in drug development
Singh N, et al.
Heliyon, 4(10), e00829-e00829 (2018)
Oxidative stress and enzymatic scavenging of superoxide radicals induced by solar UV-B radiation in Ulva canopies from southern Spain.
Bischof, Kai, et al.
Scientia Marina, 67, 353-359 (2003)
Physiological acclimation to gradients of solar irradiance within mats of the filamentous green macroalga Chaetomorpha linum from southern Spain.
Bischof, Kai, et al.
Marine Ecology Progress Series, 306, 165-175 (2006)
Protocoles
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase