Principaux documents
C2250000
Clindamycine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(7S)-7-Chloro-7-désoxylincomycine hydrochloride, Cléocine
200 MG
215,00 $
215,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 MG
215,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H33ClN2O5S · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.44
Beilstein:
4070786
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
215,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
clindamycin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@H](C)Cl)C2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H33ClN2O5S.ClH/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(25)20-12(9(2)19)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;/h9-16,18,22-24H,5-8H2,1-4H3,(H,20,25);1H/t9-,10+,11-,12+,13-,14+,15+,16+,18+;/m0./s1
Clé InChI
AUODDLQVRAJAJM-XJQDNNTCSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Clindamycin hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Actions biochimiques/physiologiques
La clindamycine est un antibiotique semi-synthétique du type lincosamide préparé à partir de la lincomycine. Elle inhibe la synthèse des protéines bactériennes par des interactions du type liaisons hydrogène avec le composant ARNr 23S de la sous-unité ribosomale 50S, induisant ainsi la dissociation du complexe peptidyl-ARNt. Elle a une activité antibactérienne contre les coques à Gram positif et une activité antiprotozoaire contre Taxoplasma.
Conditionnement
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Autres remarques
Antibiotique antibactérien et antiprotozoaire de la classe des lincosamides.
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Lact. - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Michael C Jewett et al.
Molecular systems biology, 9, 678-678 (2013-06-27)
Purely in vitro ribosome synthesis could provide a critical step towards unraveling the systems biology of ribosome biogenesis, constructing minimal cells from defined components, and engineering ribosomes with new functions. Here, as an initial step towards this goal, we report
John W Barlow et al.
BMC veterinary research, 9, 28-28 (2013-02-13)
Treatment of subclinical mastitis during lactation can have both direct (individual animal level) and indirect (population level) effects. With a few exceptions, prior research has focused on evaluating the direct effects of mastitis treatment, and to date no controlled field
D Gonzalez et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 96(4), 429-437 (2014-06-21)
Clindamycin is commonly prescribed to treat children with skin and skin-structure infections (including those caused by community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus (CA-MRSA)), yet little is known about its pharmacokinetics (PK) across pediatric age groups. A population PK analysis was performed in
Ronald N Jones et al.
Diagnostic microbiology and infectious disease, 75(3), 304-307 (2013-01-30)
Dalbavancin (DAL) is an investigational lipoglycopeptide with a prolonged serum half-life allowing once weekly dosing. DAL potency was assessed in the 2011 SENTRY Antimicrobial Surveillance Program among 1555 isolates sampled from all 9 US Census regions. Monitored Gram-positive cocci included
Orli Megged et al.
The Israel Medical Association journal : IMAJ, 15(1), 27-30 (2013-03-15)
Resistance to macrolides in beta-hemolytic streptococci and Streptococcus pneumoniae arises primarily due to Erm(B) or Mef(A). Erm(B) typically confers high level resistance to macrolides, lincosamides and streptogramin B (MLSB phenotype), whereas Mef(A) confers low level resistance to macrolides only (M