This product is considered very stable. Keep C7477 away from moisture, air, and light.
C7477
L-Cystéine hydrochloride
≥98.0%, suitable for cell culture, BioReagent, non-animal source
Synonyme(s) :
(2R)-2-Amino-3-sulfanylpropanoic acid hydrochloride
Produits recommandés
Nom du produit
L-Cystéine hydrochloride, anhydrous, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0%
Source biologique
non-animal source
Niveau de qualité
Qualité
anhydrous
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥98.0%
Forme
powder or crystals
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Couleur
white to off-white
Pf
174.1-174.7 °C
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cl[H].N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H/t2-;/m0./s1
Clé InChI
IFQSXNOEEPCSLW-DKWTVANSSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Importance and uses of cysteine in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
-
Is there a way to enhance the stability of product C7477?