30129
L-cystéine hydrochloride monohydrate
BioUltra, ≥99.0% (RT)
Synonyme(s) :
L-Cysteine hydrochloride hydrate (1:1:1)
56,80 $
About This Item
56,80 $
Produits recommandés
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.0% (RT)
Forme
crystals
Activité optique
[α]20/D +5.6±0.3°, c = 5% in 5 M HCl
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% foreign amino acids
Résidus de calcination
≤0.05% (as SO4)
Couleur
white
Solubilité
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤10 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 1.0
λ: 280 nm Amax: 0.3
Chaîne SMILES
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
Clé InChI
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.