Principaux documents
RES1513C-A7
SAFC
Dichlorhydrate de L-cystine, d′origine non animale
Synonyme(s) :
L-Cystine dihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12N2O4S2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Description
Non-Animal Derived
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, microbial, and trace metals, tested
Adéquation
suitable for manufacturing use
Activité étrangère
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2.2ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1
Clé InChI
HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
Description générale
Notre gamme SAFC® de matières premières de grande qualité destinée aux procédés biopharmaceutiques subit des procédures de contrôle qualité strictes et présente la documentation et l'expertise nécessaires pour aider nos clients à répondre aux exigences du programme M-Clarity.
Programme M-Clarity
Notre offre complète de produits chimiques pour l'upstream processing non seulement fournit aux fabricants de produits biopharmaceutiques des matières premières de haute qualité pour la production de thérapies classiques et novatrices, mais elle les aide également à commercialiser plus rapidement leurs produits et à simplifier leurs démarches réglementaires. Faites confiance à la transparence de notre chaîne logistique et à la fiabilité de notre sourcing partout dans le monde et rationalisez la qualification de votre produit avec notre support et nos services réglementaires de premier ordre.
Application
La L-cystéine est un acide aminé non essentiel contenant du soufre. Elle est utilisée comme constituant des milieux de culture et matière première pour la biofabrication commerciale de protéines recombinantes thérapeutiques et d′anticorps monoclonaux. Le dichlorhydrate de L-cystéine est une version modifiée de la L-cystéine dont la solubilité est améliorée.
Conditionnement
Ce produit est disponible dans les conditionnements suivants :
RES1513C-A701X : contenant de 100 g
RES1513C-A704X : contenant de 10 kg
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable