1161509
USP
L-cystéine hydrochloride monohydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
L-Cysteine hydrochloride monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cysteine
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
USP
Solubilité
water: 100 g/L at 25 °C
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
Clé InChI
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Description générale
Application
Also used to prepare standard stock solution during the assay and impurity analysis of Cysteine Hydrochloride and Cysteine Hydrochloride Injection.
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable