Principaux documents
M1028
Sigma-Aldrich
Chlorure de magnésium solution
for molecular biology, 1.00 M±0.01 M
Synonyme(s) :
MgCl2, dichloromagnesium, magnesium chloride
About This Item
Formule linéaire :
MgCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
95.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.52
Qualité:
for molecular biology
Forme:
liquid
Solubilité:
water: soluble
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile; 0.2 μm filtered
Forme
liquid
Concentration
1.00 M±0.01 M
Technique(s)
DNA sequencing: suitable
Impuretés
DNAse, none detected
NICKase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Solubilité
water: soluble
Densité
1.080 g/cm3
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Adéquation
suitable for electrophoresis
suitable for molecular biology
Application(s)
cell analysis
Activité étrangère
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
Chaîne SMILES 
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Le chlorure de magnésium est un halogénure ionique courant qui se dissout facilement dans l'eau. Il a plusieurs rôles cruciaux sur le plan biologique en enzymologie, dans la structure des membranes/parois cellulaires, la physiologie des cellules musculaires et la composition des acides nucléiques. Le chlorure de magnésium sert également de cofacteur essentiel à de nombreuses enzymes, notamment des DNases, certaines enzymes de restriction et la ribonucléase H. Il intervient couramment comme source d'ions magnésium dans diverses applications de biologie moléculaire, notamment les réactions de PCR.
Application
Le chlorure de magnésium sert fréquemment de source d'ion magnésium dans diverses applications de biologie moléculaire, notamment pour les tampons et les réactions de PCR. Le chlorure de magnésium a été utilisé :
  • pour préparer un tampon destiné à lyser des cellules en vue d'une immunoprécipitation.
  • comme supplément dans du tampon de Krebs-Henseleit dans des études s'intéressant aux effets d'un régime alimentaire riche en matières grasses chronique sur des souris âgées.
  • dans des hydrogels tridimensionnels incorporant de la MTGase dans des études in vitro portant sur la différenciation et les réseaux cellulaires interconnectés des ostéocytes.
  • pour protéger le foie des dommages oxydatifs.
  • pour préparer un milieu sans sérum pour des études électrophysiologiques de cultures de coupes de cerveau de rat.
Caractéristiques et avantages
  • Produit disponible sous forme de solution prête à l'emploi qui réduit les temps de préparation.
  • Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 5 ppm
  • Ce produit est exempt de DNases, RNases, NICKases et protéases.
Composants
La solution de chlorure de magnésium est composée de chlorure de magnésium 1 M dans de l′eau de 18 mégaohm.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Protective Effects of Magnesium Chloride on Liver Enzymes and Biomarkers of Oxidative Stress in high fat diet fed Rats
Mohammed et, al
Nigerian Journal of Physiological Sciences : Official Publication of the Physiological Society of Nigeria, 34(2), 149-157 (2019)
M J Mc Garrigle et al.
European cells & materials, 31, 323-340 (2016-05-25)
Extracellular matrix (ECM) stiffness and cell density can regulate osteoblast differentiation in two dimensional environments. However, it is not yet known how osteoblast-osteocyte differentiation is regulated within a 3D ECM environment, akin to that existing in vivo. In this study
Yelena Y Grinberg et al.
Journal of neurochemistry, 122(1), 221-229 (2012-04-25)
Spreading depression (SD), the likely cause of migraine aura and perhaps migraine, is triggered by widespread and unfettered neuronal hyperexcitability. Migraine and the initiating hyperexcitability of seizure, which involve oxidative stress (OS), are likely interrelated. Environmental enrichment (EE) decreases seizure
Hiroaki Eshima et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 128(5), 1153-1162 (2020-03-28)
Obesity and aging reduce skeletal muscle contractile function. However, it remains unclear whether obesity additively promotes muscle contractile dysfunction in the setting of aging. In this study, we investigated skeletal muscle contractile function ex vivo and intracellular Ca2+ release in
Antimo Migliaccio et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 776, 361-370 (2011-07-29)
Much evidence indicates that, with few exceptions, non-genomic actions of steroids are mediated by receptors universally known as nuclear receptors. Steroid receptors do not exhibit intrinsic tyrosine kinase activity. Nevertheless, they stimulate different signaling pathways in cytoplasm of target cells
Protocoles
This procedure may be used for Mutanolysin products.
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)
Afficher tout