A7005
β-Amylase from sweet potato
Type I-B, ammonium sulfate suspension, ≥750 units/mg protein (E1%/280)
Synonyme(s) :
1,4-α-D-Glucan maltohydrolase
205,00 $
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
About This Item
205,00 $
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
sweet potato
Niveau de qualité
Type
Type I-B
Forme
ammonium sulfate suspension
Activité spécifique
≥750 units/mg protein (E1%/280)
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 57
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
≥7.0 mg/mL
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Articles
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Protocoles
Beta-amylase is found in bacteria, fungi, and plants. To measure β-amylase activity, this assay uses a colorimetric spectrophotometric stop reaction at 540 nm.