Principaux documents
B2629
Sigma-Aldrich
Bétaïne
≥98% (perchloric acid titration)
Synonyme(s) :
(Carboxyméthyl)triméthylammonium inner salt, Oxyneurine, Triméthylglycine
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3N+CH2COO-
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.15
Beilstein:
3537113
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Source biologique
sugar beets
Niveau de qualité
Essai
≥98% (perchloric acid titration)
Forme
powder or crystals
Pf
310 °C (dec.)
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
Clé InChI
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La bétaïne est un composé zwitterionique ammonium quaternaire présent en grandes quantités chez les animaux, les végétaux et les micro-organismes. C'est également une bonne source nutritive que l'on retrouve dans le blé, les épinards, les fruits de mer et la betterave. La bétaïne est un dérivé méthylé de l'acide aminé glycine. Elle est connue sous différents noms : triméthylglycine, glycine bétaïne, lycine ou oxyneurine.
Application
La bétaïne a été utilisée pour étudier les effets d'antioxydants sur la régénération post-cryoconservation.
Actions biochimiques/physiologiques
Outre son rôle dans la transméthylation, elle agit comme un osmolyte organique pour protéger les cellules du stress. Ce phénomène est fréquemment observé dans les plantes et les micro-organismes. La bétaïne est également connue pour augmenter la concentration en S-adénosylméthionine, ce qui pourrait atténuer les effets de la stéatose hépatique.
Produit final du métabolisme oxydatif de la choline, la bétaïne est un donneur universel de groupement méthyle, notamment dans la voie mineure de biosynthèse de la méthionine. Elle est utilisée pour traiter l'homocystinurie, qui est un défaut dans la voie majeure de biosynthèse de la méthionine.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
L Garcia-Gonzalez et al.
International journal of food microbiology, 129(3), 253-263 (2009-01-23)
High pressure carbon dioxide (HPCD) treatment is currently considered as an attractive non-thermal process for preserving food. Industrial application of this technique requires, among others, systematic (quantitative) data on the inactivation of food relevant pathogenic and spoilage microorganisms, and in-depth
Antioxidant and anti-stress compounds improve regrowth of cryopreserved Rubus shoot tips
Uchendu EE, et al.
In Vitro Cellular & Developmental Biology, 46(4), 386-393 (2010)
Jindong Hao et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 11(6) (2021-07-03)
m6A is one of the most common and abundant modifications of RNA molecules present in eukaryotes. The methyltransferase complex, consisting of methyltransferase-like 3 (METTL3), METTL14, and WTAP, is responsible for the m6A modification of RNA. WTAP was identified as an
Yuna Choi et al.
Experimental neurobiology, 30(4), 308-317 (2021-09-07)
Experimental autoimmune uveitis (EAU) is an animal model of human autoimmune uveitis that is characterized by the infiltration of autoimmune T cells with concurrent increases in pro-inflammatory cytokines and reactive oxygen species. This study aimed to assess whether betaine regulates
Lei Gao et al.
International journal of molecular sciences, 22(14) (2021-07-25)
The effective cryopreservation of mesenchymal stem cells (MSCs) is indispensable to the operation of basic research and clinical transplantation. The prevalent protocols for MSC cryopreservation utilize dimethyl sulfoxide (DMSO), which is easily permeable and able to protect MSCs from cryo-injuries