A8781
β-Amylase from sweet potato
Synonyme(s) :
1,4-α-D-Glucan maltohydrolase
257,00 $
Date d'expédition estimée le06 avril 2026Détails
About This Item
257,00 $
Date d'expédition estimée le06 avril 2026Détails
Produits recommandés
Forme
powder
Poids mol.
~200,000
Conditionnement
vial of 15 mg
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 57
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Protocoles
Gel filtration chromatography is an established method for determining the size and molecular mass of proteins.