MilliporeSigma
Passer à
A7130
β-Amylase from barley
greener alternative
Type II-B, 20-80 units/mg protein (biuret)
Synonyme(s) :
1,4-α-D-Glucane maltohydrolase
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10000 units
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
149,00 $
50000 units
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
594,00 $
250000 units
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
2 010,00 $
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-566-1
MDL number:
Numéro CE :
Specific activity:
20-80 units/mg protein (biuret)
149,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
type
Type II-B
Quality Segment
form
powder
specific activity
20-80 units/mg protein (biuret)
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Nous nous engageons à vous proposer des alternatives plus respectueuses de l′environnement, respectant au moins l′un des 12 principes pour une chimie plus verte. L′efficacité énergétique de ce produit, ainsi que la quantité de déchets générés lors de son utilisation dans le domaine de la recherche sur l′éthanol obtenu à partir d′amidon, ont été améliorées. Pour en savoir plus, consultez l′article correspondant dans Biofiles.
Application
β L′α-amylase sert à hydrolyser les liaisons α des polysaccharides à liaison α, tels que l′amidon et le glycogène. β L′α-amylase a été utilisée dans diverses études sur les plantes, notamment des études sur la privation de carbone chez Populus tremuloides[1]. β De l′α-amylase issue d′orge a permis d′étudier l′effet de la pression et de la température sur l′activité catalytique[2].
Biochem/physiol Actions
βL′α-amylase hydrolyse les ponts α-(1,4)-glucane au sein des polysaccharides constitués d′au moins trois motifs D-glucose liés par des liaisons α-(1,4). Les substrats naturels tels que l′amidon et le glycogène sont décomposés en glucose et en maltose. La préparation d′β-amylase cristalline pure se compose de quatre isoenzymes de points isoélectriques différents. Cette enzyme polymérise très rapidement via les groupes sulfhydryle en l′absence d′agents réducteurs. Le p-chloromercuribenzoate inhibe la polymérisation et l′activité enzymatique. Des agents réducteurs, à savoir le mercaptoéthanol ou le dithiothréitol, peuvent restaurer la totalité de l′activité.[3]
Analysis Note
Produit brut
Other Notes
Une unité libère 1,0 mg de maltose à partir d′amidon en 3 min à pH 4,8 et 20 °C.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
A985710070A4551
specific activity
20-80 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥150 units/mg protein (biuret)
specific activity
~50 U/mg
specific activity
500-1,500 units/mg protein
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves