Principaux documents
A4737
Sigma-Aldrich
Albumine de sérum bovin
lyophilized powder, protease, essentially free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
1 G
76,50 $
25 G
666,00 $
100 G
2 030,00 $
1 KG
2 350,00 $
76,50 $
Disponible pour expédition le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
76,50 $
25 G
666,00 $
100 G
2 030,00 $
1 KG
2 350,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
76,50 $
Disponible pour expédition le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
bovine
Essai
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~66 kDa
Conditionnement
poly bottle of
Origine
New Zealand origin
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Impuretés
≤8.0% water (Karl Fischer)
pH
4.8-7.5
Solubilité
H2O: soluble 50 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
protease, essentially free
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Description générale
The most abundant plasma protein in mammals is albumin. It is produced in the liver and transferred as a non-glycosylated protein into the plasma. This multifunctional protein can bind to ligands. [1]
Application
Bovine serum albumin (BSA) is extensively used for drug delivery since it is widely available, cheap and easily purified, has ligand-binding properties, and is widely accepted in the pharmaceutical industry.[2]
Actions biochimiques/physiologiques
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
Albumin is the most important circulatory protein involved in the control of Ca2+ (and Mg2+) levels in mammals. [1]
Notes préparatoires
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Purified by chromatography
Sourced and manufactured in New Zealand
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ting Gong et al.
Biology of reproduction, 95(6), 116-116 (2016-09-30)
Saccharin sodium consumption is considered safe and beneficial, owing to its very intense sweetness without any associated calories, but supporting scientific data remain sparse and controversial. Herein, we demonstrate that dose-response relationships existed with regard to administration of saccharin or
Yuangang Zu et al.
International journal of nanomedicine, 8, 1207-1222 (2013-04-10)
The livertaxis of glycyrrhizic acid-conjugated bovine serum albumin (GL-BSA) has been reported in the literature. Now, in this paper, we describe a novel type of drug-targeted delivery system containing 10-hydroxycamptothecin (HCPT) with liver tumor targeting. First, GL was coupled to
Karolina A Majorek et al.
Molecular immunology, 52(3-4), 174-182 (2012-06-09)
Serum albumin (SA) is the most abundant plasma protein in mammals. SA is a multifunctional protein with extraordinary ligand binding capacity, making it a transporter molecule for a diverse range of metabolites, drugs, nutrients, metals and other molecules. Due to
Junaid Akhtar et al.
Bio-protocol, 10(4), e3520-e3520 (2021-03-04)
Chromatin immunoprecipitation is extensively used to investigate the epigenetic profile and transcription factor binding sites in the genome. However, when the starting material is limited, the conventional ChIP-Seq approach cannot be implemented. This protocol describes a method that can be
Marcos V A S Navarro et al.
PLoS biology, 9(2), e1000588-e1000588 (2011-02-10)
The bacterial second messenger bis-(3'-5') cyclic dimeric guanosine monophosphate (c-di-GMP) has emerged as a central regulator for biofilm formation. Increased cellular c-di-GMP levels lead to stable cell attachment, which in Pseudomonas fluorescens requires the transmembrane receptor LapD. LapD exhibits a
Articles
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.