Principaux documents
B4287
Sigma-Aldrich
Albumine de sérum bovin
heat shock fraction, protease free, suitable for hybridization, pH 7, ≥98%
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
5 G
119,00 $
25 G
407,00 $
119,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
119,00 $
25 G
407,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
119,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
bovine
Qualité
Molecular Biology
for molecular biology
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥98%
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
poly bottle of
Origine
USA origin
Technique(s)
ELISA: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
Impuretés
protease, free
pH
7
Solubilité
water: soluble (40 mg/ml)
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
Protease free
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Application
Protéine non acétylée pouvant servir d′agent de blocage en Southern blotting. Si votre application requiert de la BSA exempte de nucléases, nous vous recommandons notre BSA acétylée prévue précisément pour ces applications critiques.
Actions biochimiques/physiologiques
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
Caractéristiques et avantages
  • Sans protéases
  • Permet de bloquer les sites de liaison aux protéines non spécifiques pendant l′hybridation
  • Fractionnement par choc thermique
Notes préparatoires
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Produit préparé selon un procédé de fractionnement par choc thermique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Matthew L Fisher et al.
Molecular carcinogenesis, 55(12), 2024-2036 (2015-12-24)
Melanoma is a metastatic cancer associated with poor survival. Here, we study a subpopulation of melanoma cancer cells displaying melanoma cancer stem cell (MCS cells) properties including elevated expression of stem cell markers, increased ability to survive as spheroids, and
Marcos V A S Navarro et al.
PLoS biology, 9(2), e1000588-e1000588 (2011-02-10)
The bacterial second messenger bis-(3'-5') cyclic dimeric guanosine monophosphate (c-di-GMP) has emerged as a central regulator for biofilm formation. Increased cellular c-di-GMP levels lead to stable cell attachment, which in Pseudomonas fluorescens requires the transmembrane receptor LapD. LapD exhibits a
Tânia Veiga et al.
Eukaryotic cell, 11(2), 238-249 (2011-12-14)
The industrial production of penicillin G by Penicillium chrysogenum requires the supplementation of the growth medium with the side chain precursor phenylacetate. The growth of P. chrysogenum with phenylalanine as the sole nitrogen source resulted in the extracellular production of
Tomo Daidoji et al.
Journal of virology, 82(22), 11294-11307 (2008-09-13)
In recent years, the highly pathogenic avian influenza virus H5N1 has raised serious worldwide concern about an influenza pandemic; however, the biology of H5N1 pathogenesis is largely unknown. To elucidate the mechanism of H5N1 pathogenesis, we prepared primary airway epithelial
Gerald L Murray et al.
Infection and immunity, 77(3), 952-958 (2008-12-24)
Leptospira interrogans is responsible for leptospirosis, a zoonosis of worldwide distribution. LipL32 is the major outer membrane protein of pathogenic leptospires, accounting for up to 75% of total outer membrane protein. In recent times LipL32 has become the focus of
Protocoles
The SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System is the second generation of the SNAP i.d. method for detecting immunoreactive proteins on Western blots.