10711454001
Roche
Sérum albumine bovine
blood typing: suitable, Endonuclease, Exonuclease, Rnases, Proteinases free
Synonyme(s) :
Bovine Serum Albumin, BSA, Bovine albumin, Bovine serum
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Forme
solution
Conditionnement
pkg of 1 mL (20 mg/ml)
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
DNA synthesis: suitable
pH
4.8-7.5
Activité étrangère
RNase, none detected
endonuclease, none detected
exonuclease, none detected
proteinase, none detected
Température de stockage
−20°C (−15°C to −25°C)
Description générale
Contents
Solution of 20mg/ml Bovine Serum Albumin in 50mM Tris-HCl, 0.1M NaCl, 0.25mM EDTA, 1mM 2-mercaptoethanol, 50% glycerol (v/v), pH approximately 7.6.
Application
- preparation of circular DNA molecules
- amplification of bacterial 16S rRNA genes
- BOX-PCR fingerprinting
Qualité
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available