MilliporeSigma
Passer à
A1933
Albumine de sérum bovin
chromatographically purified, New Zealand origin, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, ≥98%
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
59,40 $
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
180,00 $
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
640,00 $
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 910,00 $
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
≤1 EU/mg endotoxin
59,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
bovine
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
lyophilized powder
purified by
chromatography
packaging
poly bottle of
origin
New Zealand origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/mg endotoxin
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Bovine serum albumin (BSA) is a 66 kDa globular protein crucial for transporting molecules like fatty acids, drugs and hormones from the bloodstream. BSA is a drug carrier for bioactive compounds and has wide clinical applications. BSA has extensive usage in biological research including cell culture, molecular biology, protein biochemistry, and detection techniques. It has wide pharmaceutical applications due to ease of production and interaction flexibility.
Application
Bovine serum albumin has been used:
  • as a standard in bradford protein estimation method in yeast cells
  • in elispot assay of blood cells
  • as a blocking agent in immunohistochemical studies of transplant
  • as a blocking agent in western blotting of human gastric cancer cell lines
Biochem/physiol Actions
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
Features and Benefits
  • Tested for use in cell culture
  • Low endotoxin
Preparation Note
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Prepared by salt fractionation, ion exchange, and gel filtration chromatography.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
A8806A2934A7030
origin
New Zealand origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, ligand binding assay: suitable
assay
≥98%
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98%
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumine de sérum bovin
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe