46067
Ethidium bromide solution
for fluorescence, ~1% in H2O
Synonyme(s) :
3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, EtBr, Homidium bromide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for fluorescence
Niveau de qualité
Concentration
~1% in H2O
Fluorescence
λex 480 nm; λem 620 nm in H2O
λex 518 nm; λem 605 nm (bound to DNA)
λex 530 nm; λem 600 nm in 50 mM phosphate buffer pH 7.0 (upon binding to DNA)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
Clé InChI
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Reconstitution
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation