1.11608
Ethidium bromide
(1% solution in water) for electrophoresis
Forme
liquid
pH
4.4 (20 °C in H2O)
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Remarque sur l'analyse
Absorption maximum (water): 478 - 482 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.004 %; water): 140 - 160
Suitability for electrophoresis: passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable