This product has not been tested for use in any specific application. The material is soluble in DMSO, Dimethylformamide, and water. Please see the link below to review additional publications that may be helpful:
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/ethidium-homodimer
46043
Ethidium homodimer
suitable for fluorescence, ~90% (HPCE)
Synonyme(s) :
EtDi, EthD-1
506,00 $
About This Item
506,00 $
Produits recommandés
Essai
~90% (HPCE)
Forme
solid
Pf
≥250 °C (lit.)
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
Fluorescence
λex 493 nm in H2O
λex 528 nm; λem 617 nm in TE buffer; DNA
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.Cl.[Cl-].[Cl-].Nc1ccc2c(c1)c(-c3ccccc3)[n+](CCCNCCNCCC[n+]4c(-c5ccccc5)c6cc(N)ccc6c7ccc(N)cc47)c8cc(N)ccc28
InChI
1S/C46H46N8.4ClH/c47-33-13-17-37-39-19-15-35(49)29-43(39)53(45(41(37)27-33)31-9-3-1-4-10-31)25-7-21-51-23-24-52-22-8-26-54-44-30-36(50)16-20-40(44)38-18-14-34(48)28-42(38)46(54)32-11-5-2-6-12-32;;;;/h1-6,9-20,27-30,49-52H,7-8,21-26,47-48H2;4*1H
Clé InChI
ZKAJUKABUUJRLB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 3
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation
-
If possible to send me how to prepare & use this item.