1.88052
Water Standard
1%, Certified Reference Material for volumetric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 10 mg H₂O Aquastar®
Synonyme(s) :
Water standard 1% for volumetric Karl Fischer Titration
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Étalon d'eau (1 %), Certified Reference Material for volumetric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 10 mg H₂O Aquastar®
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Agence
ISO (17025, 17034)
Gamme de produits
Aquastar®
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
287 °C (DIN 51794,Information refers to the main component.)
Limite d'explosivité
1.7 % (v/v)
Technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pb
119 °C/1013 hPa
Pf
-95 °C
Température de transition
flash point 31 °C (Information refers to the main component.)
Densité
0.92 g/cm3 at 20 °C
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Rendez-vous sur Certificats ISO et auto-évaluations qualité des sites pour consulter les certificats d'accréditation actuels.
Téléchargez votre certificat sur le site http://www.sigma-aldrich.com pour visualiser les valeurs certifiées, y compris l'incertitude et la date d'expiration.
Application
- Évaluation de la justesse des titreurs coulométriques Karl Fischer conformément au chapitre 7.1.5 de la norme ISO 9001 ("Ressources pour la surveillance et la mesure"), comme matériau de référence certifié
- Vérification de l'exactitude des résultats mesurés, conformément au chapitre 2.5.32 de la pharmacopée européenne (Ph. Eur.) ("Microdosage de l'eau")
- Étalonnage de titrants conformément au chapitre 2.5.12 de la pharmacopée européenne ("Semi-microdosage de l'eau") et au chapitre 921 de la pharmacopée des États-Unis ("Water Determination")
- Titrages volumétriques par réactifs à un ou deux composants
Caractéristiques et avantages
- Conditionnement pratique en ampoules de verre de 8 ml, 10 ampoules à usage unique par boîte
- Certificat d'analyse détaillé du lot précisant la teneur en eau exacte mesurée pour le lot, l'incertitude de mesure, la technique d'analyse, le lot NIST et la durée de conservation minimale
- Produit mesuré et qualifié dans un laboratoire d'étalonnage accrédité ISO/CEI 17025 et ISO 17034
- Traçabilité métrologique directe au kilogramme (unité SI) en référence au matériau de référence SRM 2890 du NIST
Conditionnement
Remarque sur l'analyse
Informations légales
En option
Réactif
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - Information refers to the main ingredient.
Point d'éclair (°C)
31 °C - Information refers to the main ingredient.
Les clients ont également consulté
Articles
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Protocoles
This protocol describes a one-component Volumetric Karl Fischer Titration method for the determination of water content in Benserazide hydrochloride.
Foodstuffs often provide a challenge for the water determination by Karl-Fischer. Instant Coffee is such a sample matrix and its water content has influence on quality and shelf life.