Principaux documents
46065
Sigma-Aldrich
Ethidium bromide
for fluorescence, ≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, EtBr, Homidium bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H20BrN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.31
Numéro Beilstein :
3642536
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
for fluorescence
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Pf
260-262 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 10 mg/mL, opaque, very dark red
Fluorescence
λex 480 nm; λem 620 nm in H2O
λex 530 nm; λem 600 nm in 50 mM phosphate buffer pH 7.0 (upon binding to DNA)
Chaîne SMILES 
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
Clé InChI
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethidium bromide (EtBr) undergoes complexation with nucleic acids (DNA and RNA) specifically to the saturated sites. These complexes decomposes by employing a cation-exchange resin. It has been reported to inhibit the production of mitochondrial RNA in HeLa cells. On interaction with helical polynucleotides under high salt medium, it forms fluorescent complex (having high fluorescence quantum yield).
Application
Ethidium bromide (EtBr) is the most commonly used nucleic acid stain for PAGE or agarose gel electrophoresis. The fluorescence of EtBr increases 21-fold upon binding to double-stranded RNA and 25-fold on binding double-stranded DNA so that destaining the background is not necessary with a low stain concentration (10 μg/ml). Ethidium bromide has been used in a number of fluorimetric assays for nucleic acids. It has been shown to bind to single-stranded DNA (although not as strongly) and triple-stranded DNA. Because of its ability to bind to DNA, EtBr is an inhibitor of DNA polymerase.
Frameshift mutagen which intercalates double-stranded DNA and RNA.
Ethidium bromide has been used to prepare fluorescent stock solution for the evaluation of cell viability during the live/dead assay of adipose-derived stem cells (ADSCs) seeded on irradiated hydrogels.
Actions biochimiques/physiologiques
Ethidium bromide intercalates double-stranded DNA and RNA and acts as a frameshift mutagen. It can also be used in conjunction with acridine orange to differentiate between viable, apoptotic and necrotic cells.
Reconstitution
Pour colorer un gel après électrophorèse, diluer un échantillon de la solution de stock à 0.5 μg/ml avec de l′eau et incubee le gel pendant 15-30 min. Une décoloration n′est pas nécessaire mais peut être obtenue dans l′eau pendant 15 min si il est nécessaire de diminuer le bruit de fond. Les bandes de DNA peuvent être détectées sous un lampe UV (longueur d′onde : 254 nm). Du bromure d′éthidium peut également être introduit dans le gel avec un tampon à 0.5 μg/ml et être visualisé immédiatement après électrophorèse.
Autres remarques
Intercalating agent and fluorescent label for DNA. Review; Destruction and decontamination of solutions
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
W. Warring
Antibiotics III, 141-141 (1975)
G Lunn et al.
Analytical biochemistry, 162(2), 453-458 (1987-05-01)
Ethidium bromide in water, TBE buffer, Mops buffer, and cesium chloride solution may be completely degraded by reaction with sodium nitrite and hypophosphorous acid. Only non-mutagenic reaction mixtures were produced. Destruction was greater than 99.8% in all cases; the limit
Selective inhibition of the synthesis of mitochondria-associated RNA by ethidium bromide.
E Zylber et al.
Journal of molecular biology, 44(1), 195-204 (1969-08-28)
Complex formation between ethidium bromide and nucleic acids.
Waring MJ.
Journal of Microbiology, 13(1), 269-282 (1965)
A fluorescent complex between ethidium bromide and nucleic acids. Physical-chemical characterization.
J B LePecq et al.
Journal of molecular biology, 27(1), 87-106 (1967-07-14)