Principaux documents
L2630
Sigma-Aldrich
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O111:B4
purified by phenol extraction
Synonyme(s) :
LPS
About This Item
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
Escherichia coli (O111:B4)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Produit purifié par
phenol extraction
Technique(s)
ELISA: suitable
cell based assay: suitable
ligand binding assay: suitable
Impuretés
≤3.00% protein (Lowry-TCA)
Couleur
off-white to faint yellow
Solubilité
water: soluble
Application(s)
cell analysis
clinical research
life science and biopharma
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Un lipopolysaccharide est un glycolipide constitué de glucides liés à des acides gras. Les lipopolysaccharides (LPS) sont des constituants caractéristiques de la paroi cellulaire des bactéries à Gram négatif. Une molécule de LPS typique contient le lipide A (phospholipide de type glucosamine), un oligosaccharide central relativement court et un polysaccharide distal (antigène O). Les LPS contribuent à l'intégrité de la membrane externe et protègent la cellule contre l'action des sels biliaires et des antibiotiques lipophiles. Ils stimulent les cellules hôtes en activant les récepteurs de type Toll (toll like receptors) TLR2 et TLR4. Cette stimulation induit la génération de diverses cytokines pro-inflammatoires, telles que TNFα (tumor necrosis factor, facteur de nécrose tumorale), IL-1 (interleukine 1) et IL-6.
Ce produit est extrait au phénol à partir d'Escherichia coli de sérotype O111:B4. La souche source provient d'une collection privée. Ce sérotype de LPS a été utilisé pour stimuler les lymphocytes B et induire l'oxyde nitrique synthase (NOS, nitric oxide synthase) dans les hépatocytes humains.
Application
Les lipopolysaccharides (LPS) issus de Escherichia coli O111:B4 ont été utilisés :
  • pour stimuler des macrophages.
  • pour un préconditionnement aux LPS chez des souris.
  • pour induire une lésion rénale aiguë chez des souris.
  • pour induire un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) chez des souris afin d'étudier les effets anti-inflammatoires d'exosomes dérivés de cellules souches mésenchymateuses de moelle osseuse (BMSC).
  • pour induire un état hyper-inflammatoire chez des souris infectées par le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SARS-CoV-2).
Les lipopolysaccharides (LPS) sont des éléments constitutifs caractéristiques de la paroi cellulaire des bactéries à Gram négatif. Les LPS et leur fraction lipidique (lipide A) stimulent les cellules du système immunitaire inné par l'intermédiaire du récepteur TLR4 (Toll-Like Receptor 4), qui appartient à la famille des récepteurs de type Toll et qui reconnaît la signature moléculaire des principaux agents pathogènes (PAMP).
Actions biochimiques/physiologiques
Les lipopolysaccharides (LPS) constituent une partie de la membrane externe, ce qui rend cette dernière perméable aux molécules hydrophobes telles que les substances antimicrobiennes qui procurent une résistance innée aux bactéries à Gram négatif. Les LPS agissent sur les interactions bactérie-hôte qui régulent les réponses du système hôte.
Notes préparatoires
Ce produit est soluble dans l′eau (5 mg/ml) ou dans du milieu de culture cellulaire (1 mg/ml) et donne une solution trouble jaune pâle. Une solution plus concentrée (20 mg/ml), toujours trouble, a été obtenue dans une solution saline aqueuse après mélange au vortex et chauffage à 70-80 °C. Les lipopolysaccharides sont des molécules qui forment des micelles dans tous les solvants. Des solutions troubles sont observées dans l′eau et la solution tampon phosphate. Les solvants organiques ne produisent pas une solution plus limpide. Le méthanol donne une suspension turbide avec des particules flottantes, tandis que l′eau produit une solution trouble homogène.
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de lipopolysaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
G Forn-Cuní et al.
Scientific reports, 7, 41905-41905 (2017-02-06)
Zebrafish (Danio rerio), largely used as a model for studying developmental processes, has also emerged as a valuable system for modelling human inflammatory diseases. However, in a context where even mice have been questioned as a valid model for these
Endotoxin preconditioning protects against the cytotoxic effects of TNFalpha after stroke: a novel role for TNFalpha in LPS-ischemic tolerance.
Rosenzweig HL et al.
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 27, 1663-1663 (2007)
Outer membrane permeability and antibiotic resistance.
Delcour AH et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Proteins and Proteomics, 1794, 808-816 (2009)
An LRR domain-containing membrane protein gene in rotifer Brachionus plicatilis: Sequence feature, expression pattern, and ligands binding activity
Wang Y, et al.
Developmental and Comparative Immunology, 141 , 104634 -104634 (2023)
Lei Li et al.
Shock (Augusta, Ga.), 51(6), 770-779 (2018-12-19)
Long noncoding RNAs (lncRNAs), once thought to be transcriptional noise, have been recently shown to regulate a variety of biological processes. However, their roles in the inflammatory response are largely unexplored. In this study, we performed high-throughput sequencing to identify
Articles
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.