Principaux documents
P4864
Sigma-Aldrich
Iodure de propidium solution
≥94% purity, solution (1.0 mg/ml in water)
Synonyme(s) :
3,8-Diamino-5-(3-(diéthylaminopropyl)-6-phénylphénanthridinium iodure-méthiodure, Diiodure de 3,8-diamino-5-[3-(diéthylméthylammonio)propyl]-6-phénylphénanthridinium
10 ML
147,00 $
147,00 $
Disponible pour expédition le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
147,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H34I2N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
668.39
Beilstein:
3843838
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
147,00 $
Disponible pour expédition le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Iodure de propidium solution,
Essai
≥94%
Niveau de qualité
Forme
liquid
Technique(s)
titration: suitable
Couleur
faint orange to very dark orange, and Faint Red to Very Dark Red and Faint Purple to Very Dark Purple and Orange-Red and Red-Orange
Solubilité
water: 1 mg/mL
εmax
5400-6400 at 491-495 nm in phosphate buffer
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[I-].[I-].CC[N+](C)(CC)CCC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
Clé InChI
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Description générale
La solution d′iodure de propidium est utilisée pour évaluer la mort neuronale.[1]
Application
Colorant intercalant phénanthridinium qui ne traverse pas les membranes, excité par les lampes à arc au mercure ou au xénon ou par le laser à argon ionisé. Adapté pour la microscopie à fluorescence, la microscopie confocale à balayage laser, la cytométrie en flux et la fluorométrie. Ce produit est utilisé comme contre-coloration des noyaux.
La solution d′iodure de propidium a été utilisée :
  • dans la coloration de l′ADN[2]
  • dans la méthode de coloration pour évaluer la viabilité des îlots de Langerhans[3]
  • Pour visualiser les actines F et les noyaux dans des feuillets de cellules souches mésenchymateuses[4]
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Stroke E-Book: Pathophysiology Diagnosis and Management, 79-79 (2011)
Variation in human islet viability based on different membrane integrity stains
Barnett MJ, et al.
Cell Transplantation, 13(5), 481-488 (2004)
Paternal cyclophosphamide exposure induces the formation of functional micronuclei during the first zygotic division
Grenier L, et al.
PLoS ONE, 6(11), e27600-e27600 (2011)
Direct intramyocardial injection of mesenchymal stem cell sheet fragments improves cardiac functions after infarction
Wang CC, et al.
Cardiovascular Research, 77(3), 515-524 (2007)
Chung-Chi Wang et al.
Cardiovascular research, 77(3), 515-524 (2007-11-17)
Cell transplantation is a promising approach for patients with myocardial infarction. However, following injection, retention of the transplanted cells in the injected area remains a central issue, which can be deleterious to cell transplantation therapy. We hypothesized that the use
Articles
Tests sur cellules pour l'étude de la prolifération (BrdU, MTT, WST1), de la viabilité et de la toxicité cellulaires pour la recherche sur le cancer, la recherche en neurosciences et la recherche sur cellules souches.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Contenu apparenté
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. What volume of the solution should be used per million cells to check cell viability for product cat# P4864?
    1 answer
    1. There is no much product data for product P4864. There is a Live/Dead cell staining kit that also uses propidium iodide as the dead cells stain.
      Provided here is the basic info from the instructions for kit 04511 and as mentioned in the instructions, 100ul of the assay solution has to be used.
      1. Add 10 µl Solution A and 5 µl Solution B to 5 ml PBS to prepare assay solution.
      2. Wash cells with PBS several times to remove residual esterase activity.
      3. Prepare a cell suspension with PBS in which the cell density is 1x105 to 1x106 cells/ml.
      4. Add 100 µl of assay solution to cells and incubate the mixture at 37 ºC for 15 min.
      5. Detect fluorescence using a fluorescence microscope with 490 nm excitation for simultaneous monitoring of viable and dead cells. With 545 nm excitation, only dead cells can be observed.
      The concentration of each reagent should be optimized. Following steps may be necessary to determine the suitable concentration of each reagent:
      1. Prepare dead cells by 10 min incubation in 0.1% saponin or 0.1-0.5% digitonin or by 30 min incubation in 70% ethanol.
      2. Stain dead cells with 0.1-10 µM PI solution to find a PI concentration that stain nucleus only, does not stain cytosol.
      3. Stain dead cells with 0.1-10 µM Calcein-AM solution to find a Calcein-AM concentration that does not stain cytosol. Then stain viable cells with that Calcein-AM solution to check whether the viable cell can be stained.
      Helpful?
  2. Hello! Could you please specify the shelf-life term for Propidium Iodide (P4864) at 2-8C?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. Does Propidium Iodide, Product P4864, stain viable or non-viable cells?
    1 answer
    1. Propidium Iodide does not generally enter living cells,  However it may be taken up by axonal terminals and retrogradely transported to neuronal cell bodies. Reference: Aschoff, A. and H. Hollander, Fluorescent compounds as retrograde tracers compared with horseradish peroxidase (HRP). I. A parametric study in the central visual system of the albino rat. J. Neurosci. Methods, 6(3), 179-197 (1982).
      Helpful?
  5. What are the excitation and emission maxima for Propidium Iodide, Product P4864?
    1 answer
    1. Excitation maximum is at 493 nm in water.  Emission maximum is at 636 nm in water
      Helpful?
  6. How is Propidium Iodide, Product P4864, used for Flow Cytometry?
    1 answer
    1. Immediately before flow cytometric analysis, prepare a 0.5 mg/mL solution of propidium iodide by combining 50μL of 2X PBS with 50 μL of P4864. Add this solution to 1 mL of a cell suspension containing 10,000,000 cells. (Note: Cells exhibiting fluorescence above 630 nm should be excluded from further analysis.)