1.02931
Diméthylsulfoxyde
for DNA and peptide synthesis (max. 0.025% H₂O)
Synonyme(s) :
DMSO, Sulfoxyde de méthyle
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Puissance
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
42 %, 63 °F
Technique(s)
DNA amplification: suitable
Impuretés
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.025% Water
Résidus d'évap.
≤10 mg/L
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
Viscosité cinématique
2.14 cSt
pb
189 °C (lit.)
Pf
16-19 °C (lit.)
Température de transition
flash point 87 °C
Solubilité
1000 g/L
Densité
1.10 g/mL (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Dimethyl sulfoxide as a gas phase charge-reducing agent for the determination of PEGylated proteins′ intact mass : cette étude examine l'efficacité du DMSO pour réduire la charge des protéines lors de la spectrométrie de masse, optimisant ainsi l'exactitude des mesures de masse des protéines PEGylées, un élément crucial dans les analyses biopharmaceutiques (Skjærvø Ø. et al., 2024).
- Benzoselenadiazole-Functionalized H-Bonded Arylamide Foldamers: Solvent-Responsive Properties and Helix Self-Assembly Directed by Chalcogen Bonding in Solid State : cet article scientifique traite du rôle du DMSO dans l'influence des propriétés d'auto-assemblage de nouveaux foldamères, montrant son importance dans l'étude de la science des matériaux avancées (Liu C.Z. et al., 2024).
- Controlling Interfacial Hydrogen Bonding at a Gold Surface: The Effect of Organic Cosolvents : cette étude présente le rôle du DMSO dans la modulation des interactions de liaison hydrogène aux interfaces, notamment en présence de surfaces d'or. Ces résultats sont pertinents pour la chimie des surfaces et les applications dans le domaine des capteurs (Al-Mualem Z.A. et al., 2024).
Attention
Caractéristiques
Remarque sur l'analyse
Identité (IR) : conforme
Couleur : ≤ 10 Hazen
Acidité : ≤ 0,0005 méq/g
Alcalinité : ≤ 0,0002 méq/g
Résidu d′évaporation : ≤ 10 mg/l
Eau : ≤ 0,025 %
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup