Principaux documents
10812846001
Roche
Chlorhydrate de Trizma®
>99% (titration), pH 7.0-9.0, suitable for FISH
Synonyme(s) :
Chlorhydrate de trométhane, TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxyméthyl)aminométhane hydrochloride
500 G
215,00 $
215,00 $
En stockDétails
Changer de vue
500 G
215,00 $
About This Item
Formule linéaire :
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.60
Beilstein:
3675235
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
215,00 $
En stockDétails
Essai
>99% (titration)
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 500 g
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
FISH: suitable
pH
7.0-9.0
Plage de pH utile
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
Absorption
<0.02 at 300 nm at 100 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Clé InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Application
Buffering agent in incubation mixtures.[1] It has also been used as a component of lysis and TE (Tris-EDTA) buffer.[2]
Caractéristiques et avantages
Crystals
Qualité
Purity: >99% Tris-HCl (titrimetric)
Heavy metals: <1 ppm Pb and Fe
Autres remarques
Le pH de tous les tampons dépend de la température et de la concentration. Pour les tampons Tris, le pH augmente d'environ 0,03 unité par °C de diminution de la température et diminue de 0,03-0,05 unité par dilution d'un facteur 10. Pour les applications précises, utiliser un pH-mètre soigneusement calibré avec une électrode de verre au calomel.
Informations légales
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
MNase Digestion for Nucleosome Mapping in Neurospora.
Cigdem S
Bio-protocol null
Cynthia Vanesa Rivero et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 11, 657257-657257 (2021-09-04)
T. cruzi, the causal agent of Chagas disease, is a parasite able to infect different types of host cells and to persist chronically in the tissues of human and animal hosts. These qualities and the lack of an effective treatment
Alessio Fragasso et al.
ACS nano (2021-06-26)
Molecular traffic across lipid membranes is a vital process in cell biology that involves specialized biological pores with a great variety of pore diameters, from fractions of a nanometer to >30 nm. Creating artificial membrane pores covering similar size and
Izabela Jęśkowiak et al.
International journal of molecular sciences, 22(20) (2021-10-24)
(1) Background: Melanoma is an aggressive neoplasm derived from melanocyte precursors with a high metastatic potential. Responses to chemotherapy and immunotherapy for melanoma remain weak, underlining the urgent need to develop new therapeutic strategies for the treatment of melanoma. (2)
Magalí Martí et al.
STAR protocols, 2(3), 100652-100652 (2021-07-27)
16S rRNA gene sequencing enables microbial community profiling, but recovering fecal DNA from extremely premature infants is challenging. Here, we describe an optimized protocol for fecal DNA isolation, library preparation for 16S rRNA gene sequencing, taxonomy assignation, and statistical analyses.