Principaux documents
W325512
Sigma-Aldrich
L-(+)-Arabinose
natural sourced
Synonyme(s) :
Pectin sugar
W325512-SAMPLE-K
77,90 $
100 G
230,00 $
1 KG
271,00 $
77,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W325512-SAMPLE-K
77,90 $
100 G
230,00 $
1 KG
271,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.13
Numéro FEMA:
3255
Beilstein:
1723085
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
77,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
corn
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Pf
160-163 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
woody
Chaîne SMILES 
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
Clé InChI
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Le L-arabinose est un isomère présent naturellement comme constituant des polysaccharides de plantes. La plupart des bactéries contiennent un opéron arabinose inductible qui encode une série d′enzymes et de transporteurs permettant l′utilisation du L-arabinose comme unique source de carbone en culture bactérienne.
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Justin E Silpe et al.
Cell, 176(1-2), 268-280 (2018-12-18)
Vibrio cholerae uses a quorum-sensing (QS) system composed of the autoinducer 3,5-dimethylpyrazin-2-ol (DPO) and receptor VqmA (VqmAVc), which together repress genes for virulence and biofilm formation. vqmA genes exist in Vibrio and in one vibriophage, VP882. Phage-encoded VqmA (VqmAPhage) binds
Alfred Fillol-Salom et al.
Molecular cell, 75(5), 1020-1030 (2019-07-28)
Phage-inducible chromosomal islands (PICIs) represent a novel and universal class of mobile genetic elements, which have broad impact on bacterial virulence. In spite of their relevance, how the Gram-negative PICIs hijack the phage machinery for their own specific packaging and