MilliporeSigma
Passer à
A3256
L-(+)-Arabinose
≥99% (GC)
L-(+)-Arabinose
1 of 1 reviewers took part in a promotion
Synonyme(s) :
(+)-Arabinose
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
43,50 $
25 g
Vérifier la disponibilité des articles du panier
124,00 $
100 g
Vérifier la disponibilité des articles du panier
365,00 $
500 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 500,00 $
1 kg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
2 730,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-214-6
Beilstein/REAXYS Number:
1723085
MDL number:
43,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
powder
optical activity
[α]/D +103 to +105°°(lit.)
technique(s)
flow cytometry: suitable, gas chromatography (GC): suitable, ion chromatography: suitable, microbiological culture: suitable
color
white to off-white
mp
160-163 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
suitability
suitable for determination of protein concentration, suitable for microtiter plates
application(s)
genomic analysis
life science and biopharma
microbiology
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
InChI key
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
General description
Le L-(+)-arabinose, un sucre à 5 carbones très répandu dans la nature, a un rôle déterminant dans la recherche en biochimie, en particulier en microbiologie et en biomédecine. Dans la culture microbiologique, il sert d'unique source de carbone pour diverses bactéries, car bon nombre d'entre elles contiennent un opéron arabinose inductible, qui leur permet d'utiliser le L-arabinose comme principale source de carbone. Cette caractéristique a fait de l'arabinose un élément indispensable des tests microbiologiques, notamment le test de l'arabinose, qui évalue la capacité d'un microbe à fermenter ce sucre.En plus de la microbiologie, le L-arabinose s'est invité dans l'industrie biomédicale en raison de son potentiel dans la recherche sur l'administration de médicaments et sur les troubles métaboliques, en particulier dans le traitement de certaines pathologies comme le diabète. Ce sucre naturel s'avère prometteur pour la régulation de la glycémie et possède des propriétés antimicrobiennes, ce qui en fait un sujet d'étude dans la lutte contre les infections bactériennes. Par ailleurs, le L-arabinose est utilisé dans des études sur l'expression des protéines, où il sert de commutateur unidirectionnel de la régulation de l'expression génique.
Application
Le L-arabinose a été utilisé :
  • pour induire et réguler l'expression de certains gènes ou certaines protéines dans des souches bactériennes.[1]
Le L-arabinose peut être utilisé comme substrat pour identifier, différencier et caractériser les isomérases agissant sur les pentoses et dans la bioproduction de L-ribose.
Biochem/physiol Actions
Le L-arabinose est un isomère présent naturellement comme constituant des polysaccharides de plantes. La plupart des bactéries contiennent un opéron arabinose inductible qui encode une série d′enzymes et de transporteurs permettant l′utilisation du L-arabinose comme unique source de carbone en culture bactérienne.
Features and Benefits
  • Produit pouvant être utilisé dans la recherche en biochimie et en culture cellulaire.
  • Produit polyvalent et pouvant s'adapter à un large éventail d'applications de laboratoire et de recherche.
Other Notes
Pour bien comprendre notre vaste gamme de monosaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
W325501E003256A91906
assay
≥99% (GC)
assay
99%
assay
≥99% (GC)
assay
98%
technique(s)
flow cytometry: suitable, ion chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
suitability
suitable for determination of protein concentration, suitable for microtiter plates
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(+)-Arabinose
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review