MilliporeSigma
Aldéhydes
Flacon brun avec un bouchon rouge et une étiquette indiquant "Formaldéhyde, stabilisé, ≥ 99 %". L'étiquette comporte des symboles de danger représentant une inflammabilité et des risques pour la santé, ainsi qu'un logo Sigma-Aldrich. L'arrière-plan est blanc uni.
En chimie organique, un aldéhyde est un composé organique comprenant un groupe fonctionnel représenté par la structure -CH=O, également connu sous le nom de groupe formyle. Les aldéhydes sont caractérisés par un groupe fonctionnel contenant un seul carbone et une double liaison carbone-oxygène. Ce sont des composés polyvalents que l'on retrouve en chimie de synthèse, en biologie et dans différentes industries. Ils servent non seulement de synthons (building blocks) dans la synthèse de divers composés, mais aussi de solvants, d'ingrédients de parfumerie et d'intermédiaires dans la production de colorants et de produits pharmaceutiques. Ils sont aussi utilisés comme monomères dans la fabrication de polymères de condensation tels que la bakélite et le formica, employés dans les plastiques. Leur importance s'étend à d'autres industries telles que l'alimentation, les cosmétiques et la fabrication de produits chimiques, où ils servent de solvants, de matières premières et de réactifs.
Pour en savoir plus
Les aldéhydes utilisés comme synthons (building blocks)
Les aldéhydes sont des synthons (ou building blocks) fondamentaux dont l'attrait ne faiblit pas en raison de leur faculté à réagir facilement avec divers nucléophiles. Cette réactivité inhérente élargit le champ des possibilités de synthèse, facilitant la synthèse efficace de molécules complexes comme la vanilline, le formaldéhyde et le polyformaldéhyde, avec des applications dans les produits pharmaceutiques, agrochimiques, les polymères et d'autres produits de chimie fine.
Les aldéhydes dans l'industrie des parfums et des arômes
Les aldéhydes sont des composés prisés, connus pour leur odeur agréable. Dans l'industrie des arômes et des parfums, les composés aldéhydiques offrent plusieurs avantages, notamment un arôme intense, une grande polyvalence et des effets durables. Leur capacité à rehausser les accords floraux et fruités les rend inestimables pour les parfumeurs et les aromaticiens. Ces composés permettent de créer des parfums aux impressions olfactives fortes et uniques. Les aldéhydes servent aussi de fixateurs en parfumerie, en prolongeant la longévité des senteurs. Dans l'industrie des arômes, les aldéhydes jouent un rôle essentiel en ajoutant de l'authenticité et de la complexité aux produits alimentaires et aux boissons, et en aidant à recréer des arômes naturels.
Le benzaldéhyde
Le benzaldéhyde, connu pour ses propriétés aromatiques, présente un goût et une odeur d'amande amère caractéristiques. Ce composé a été identifié dans les fractions volatiles de diverses sources, notamment les champignons, les graines de néflier et le fromage. Communément appelé essence d'amande amère, le benzaldéhyde est largement utilisé dans l'industrie des cosmétiques et des arômes. Son origine naturelle est l'amygdaline, un glycoside présent dans les abricots, les amandes amères, les pommes, les cerises et d'autres produits similaires. La production commerciale du benzaldéhyde se fait par la chloration en phase liquide et l'oxydation du toluène. D'autres méthodes ont été proposées pour sa synthèse, notamment l'oxydation de l'alcool benzylique, l'hydrolyse du (dichlorométhyl)benzène et la carbonylation du benzène.
L'acétaldéhyde
L'acétaldéhyde est un liquide organique, incolore et inflammable, revêtant une certaine importance dans plusieurs applications industrielles. Il peut être produit à l'échelle commerciale par oxydation en phase liquide de l'éthylène ou obtenu comme co-produit de l'oxydation d'hydrocarbures saturés tels que le propane ou le butane. La polyvalence de sa production explique sa disponibilité dans différentes applications.
Dans l'industrie, l'acétaldéhyde est un solvant important, couramment utilisé comme intermédiaire pour la synthèse d'une large gamme de composés. Son rôle en tant qu'intermédiaire chimique est notable, notamment dans la production de l'acide acétique.
Sur le plan biologique, l'acétaldéhyde est un produit du métabolisme de l'éthanol dans le foie, qui a la capacité de se lier de manière covalente à diverses protéines, altérant ainsi la fonction et la structure du foie. On le retrouve dans la synthèse enzymatique des acides gras, ce qui met en évidence son rôle dans les processus biologiques. L'acétaldéhyde a également été employé dans la polymérisation plasma pour le dépôt de groupes aldéhyde réactifs sur des substrats, ce qui prouve son potentiel dans le domaine de l'innovation.
C'est aussi un important composé aromatique volatil que l'on retrouve dans les vins de type Sherry et dans de nombreux fruits. Il est principalement utilisé comme ingrédient aromatique dans les produits laitiers, les jus de fruits et les boissons non alcoolisées, afin d'améliorer le profil sensoriel de ces produits.