Principaux documents
A9518
Sigma-Aldrich
Ampicilline sodium salt
Ampicillin sodium salt
Synonyme(s) :
D-(−)-α-aminobenzylpénicilline sodium salt
5 G
150,00 $
25 G
485,00 $
100 G
1 180,00 $
150,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
150,00 $
25 G
485,00 $
100 G
1 180,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H18N3NaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.39
Beilstein:
4119211
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.76
150,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
synthetic (chemical)
Niveau de qualité
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Pf
215 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: 50 g/L
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Application(s)
agriculture
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
Clé InChI
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
Description générale
L'ampicilline sodique, un membre de la famille des β-lactamines à spectre étendu, est un dérivé semi-synthétique de la pénicilline qui agit comme un antibiotique à large spectre. C'est un antibiotique du type β-lactamine qui inhibe la synthèse de la paroi des cellules bactériennes en se liant aux protéines fixatrices de la pénicilline (PBP), ce qui inhibe la synthèse du peptidoglycane, un constituant crucial de la paroi des cellules bactériennes. L'ampicilline sodique agit sur un large éventail de bactéries à Gram positif et négatif, notamment E. coli, les entérocoques résistants à la vancomycine (ERV) et sensibles aux β-lactamines, Staphylococcus aureus et Streptococcus pneumoniae. Elle est couramment employée dans les laboratoires de recherche pour étudier la résistance aux antibiotiques et les limitations à la pénétration, la synergie entre antibiotiques, ainsi que la sélection et la maintenance des plasmides recombinants chez E. coli.
Application
L'ampicilline sodique a été utilisée 
  • pour sélectionner le phénotype de résistance à l'ampicilline dans les cellules transformées et comportant des mutations.
Actions biochimiques/physiologiques
Mode d'action : antibiotique de type bêta-lactamine qui inhibe la synthèse de la paroi cellulaire chez les bactéries en inactivant les transpeptidases situées sur la face interne de la membrane cellulaire.
Mode de résistance : les bêta-lactamases clivent le cycle bêta-lactame de l'ampicilline, la rendant inactive.
Spectre antimicrobien : agit sur les bactéries à Gram positif (activité comparable à la benzylpénicilline) et à Gram négatif (activité comparable aux tétracyclines et au chloramphénicol).
Caractéristiques et avantages
  • Antibiotique de grande qualité convenant à de nombreuses applications de recherche.
  • Idéal pour la recherche en biochimie et en biologie cellulaire.
Attention
Ce produit, tel qu′il est fourni, serait stable pendant six semaines à une température de 25 °C et une humidité relative de 43 % à 81 %. Des études complémentaires ont montré que la stabilité de l′ampicilline en solution varie en fonction du pH, de la température et du type de tampon. Cette substance perd rapidement son activité lorsque le pH est supérieur à 7. Dans des conditions de stockage optimales (température de 2 °C à 8 °C et pH de 3,8 à 5), elle conserve au moins 90 % de son activité pendant une semaine.
Notes préparatoires
L′ampicilline serait peu soluble dans l′eau, pratiquement insoluble dans l′alcool, le chloroforme, l′éther et les huiles fixes, mais soluble dans les acides ou les bases dilués. La solution ne doit pas être autoclavée ; une solution mère doit être stérilisée par filtration et conservée au congélateur, où elle sera stable pendant plusieurs mois.
Stockage et stabilité
Tightly closed. Dry. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized
Autres remarques
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Classe de stockage (TRGS 510) : Matières solides non combustibles
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1A - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Christoffer V Sørensen et al.
Toxins, 12(4) (2020-04-15)
Antibiotics are often administered with antivenom following snakebite envenomings in order to avoid secondary bacterial infections. However, to this date, no studies have evaluated whether antibiotics may have undesirable potentiating effects on snake venom. Herein, we demonstrate that four commonly
Bram Lories et al.
Current biology : CB, 30(7), 1231-1244 (2020-02-23)
Bacteria use complex regulatory networks to cope with stress, but the function of these networks in natural habitats is poorly understood. The competition sensing hypothesis states that bacterial stress response systems can serve to detect ecological competition, but studying regulatory
Nikos Fatsis-Kavalopoulos et al.
PLoS biology, 18(9), e3000856-e3000856 (2020-09-18)
Antibiotic combination therapies are important for the efficient treatment of many types of infections, including those caused by antibiotic-resistant pathogens. Combination treatment strategies are typically used under the assumption that synergies are conserved across species and strains, even though recent
Ritesh Ranjan Pal et al.
Cell, 177(3), 683-696 (2019-04-02)
Microbiota and intestinal epithelium restrict pathogen growth by rapid nutrient consumption. We investigated how pathogens circumvent this obstacle to colonize the host. Utilizing enteropathogenic E. coli (EPEC), we show that host-attached bacteria obtain nutrients from infected host cell in a process we
Ziad Al Nabhani et al.
Immunity, 50(5), 1276-1288 (2019-03-25)
Microbes colonize all body surfaces at birth and participate in the development of the immune system. In newborn mammals, the intestinal microbiota is first shaped by the dietary and immunological components of milk and then changes upon the introduction of
Articles
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. We purchased Ampicillin sodium salt (loc #BCBL4878V) back in 2014. This has been stored as a powder in the fridge since we purchased it. Is there an expiration for the powder?
    1 answer
    1. This product is assigned an expiration date of approximately of one year from the date of quality release. To assure optimum potency, it would be best to purchase new material.
      Helpful?
  4. What is the solubility of Product A9518, Ampicillin sodium salt?
    1 answer
    1. This product is soluble in water at a concentration of 50 mg/mL, producing a clear, colorless to faint yellow solution.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. Is Ampicillin product stable in solution?
    1 answer
    1. We recommend using freshly prepared solutions. A concentrated solution of sodium ampicillin in water (approximately 330 mg/mL) may be expected to lose about 10% potency in 20 hours at -20°C.
      Helpful?
  7. How do I use Ampicllin in agar plates?
    1 answer
    1. For plates, add ampicillin to autoclaved media cooled to 48°C, to a final concentration of 35-50 μg/mL. Pour the plates, and allow them to cool completely. Plates may be stored at 2-8°C for up to only 1-2 weeks before use.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review