Principaux documents
178680
Millipore
L(+)Arabinose
A pectin sugar widely distributed in plants, usually in the form of complex polysaccharides.
Synonyme(s) :
L(+)Arabinose
25 G
80,20 $
100 G
289,00 $
80,20 $
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
80,20 $
100 G
289,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.79
80,20 $
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 761
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
water: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O1C([C@H]([C@@H]([C@@H](C1)O)O)O)O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m1/s1
Clé InChI
SRBFZHDQGSBBOR-ZRMNMSDTSA-N
Description générale
A pectin sugar widely distributed in plants, usually in the form of complex polysaccharides.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, filter-sterilize and store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable