E003256
L-(+)-Arabinose
≥99% (GC)
Synonyme(s) :
Aldehydo-L-arabinose
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99% (GC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +103 to +105°(lit.)
Couleur
white
Pf
160-163 °C (lit.)
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
Clé InChI
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable