B2261
bisBenzimide H 33342 trihydrochloride
≥98% purity (HPLC and TLC), powder
Synonyme(s) :
2′-(4-Ethoxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5′-bi-1H-benzimidazole trihydrochloride, HOE 33342, Hoechst 33342, bisBenzimide
About This Item
Produits recommandés
product name
bisBenzimide H 33342 trihydrochloride, ≥98% (HPLC and TLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC and TLC)
Forme
powder
Couleur
yellow
pH
1.7 (20 °C)
Solubilité
H2O: 20 mg/mL
phosphate buffer: precipitates
Adéquation
suitable for fluorescence
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].Cl[H].CCOc1ccc(cc1)C2=NCc3cc(ccc3N2)C4=NCc5cc(ccc5N4)N6CCN(C)CC6
InChI
1S/C29H32N6O.3ClH/c1-3-36-25-8-4-20(5-9-25)28-30-18-22-16-21(6-10-26(22)32-28)29-31-19-23-17-24(7-11-27(23)33-29)35-14-12-34(2)13-15-35;;;/h4-11,16-17H,3,12-15,18-19H2,1-2H3,(H,30,32)(H,31,33);3*1H
Clé InChI
FYEVKHPLBHLWHK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Excitation max. = 346 nm
Emission max. = 460 nm
Actions biochimiques/physiologiques
Propriétés physiques
Free dye: Excitation maximum = 340 nm, Emission maximum = 510 nm (5 mM HEPES, 10 mM NaCl, pH 7.0) DNA complex: Excitation maximum = 355 nm, Emission maximum = 465 nm (5 mM HEPES, 10 mM NaCl, pH 7.0)
Notes préparatoires
Aqueous solutions are stable for 1 month if kept in the dark at 2-8 °C.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.