14530
bisBenzimide H 33258
for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2′-(4-Hydroxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5′-bi(1H-benzimidazole) trihydrochloride, 2-[2-(4-Hydroxyphenyl)-6-benzimidazoyl]-6-(1-methyl-4-piperazyl)benzimidazole trihydrochloride, BBIH, BXI-72, HOE 33258, Hoechst 33258, NSC334072
89,70 $
About This Item
89,70 $
Produits recommandés
Qualité
for fluorescence
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
water and ethanol: 10 mg/mL
H2O: soluble
ethanol: soluble
Fluorescence
λex 338 nm; λem 505 nm (pH 7.0)
λex 355 nm; λem 465 nm in TE buffer; DNA
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CN1CCN(CC1)c2ccc3NC(=NCc3c2)c4ccc5NC(=NCc5c4)c6ccc(O)cc6
InChI
1S/C27H28N6O.3ClH.H2O/c1-32-10-12-33(13-11-32)22-5-9-25-21(15-22)17-29-27(31-25)19-4-8-24-20(14-19)16-28-26(30-24)18-2-6-23(34)7-3-18;;;;/h2-9,14-15,34H,10-13,16-17H2,1H3,(H,28,30)(H,29,31);3*1H;1H2
Clé InChI
OWRSPPSBNWJJAR-UHFFFAOYSA-N
Application
Springer, Volume 218 ).
Excitation max. = 346 nm
Emission max. = 460 nm
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable