Principaux documents
S984647
N,N'-(DITHIODI-2,1-PHENYLENE)BISBENZAMIDE
AldrichCPR
S984647-50MG
227,00 $
227,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S984647-50MG
227,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C26H20N2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
456.59
Numéro MDL:
227,00 $