Documents
56865
Supelco
Trifluoroacétate d′ammonium
suitable for HPLC, 99.0-101.0% (NT)
Synonyme(s) :
Acide trifluoroacétique ammonium salt
About This Item
Formule linéaire :
CF3CO2NH4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116004
Nomenclature NACRES :
NB.21
Pureté
99.0-101.0% (NT)
Forme
solid
Technique(s)
HPLC: suitable
pH
5-6.5
Pf
123-125 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 10%, clear, colorless
λ
10 % in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 270 nm Amax: ≤0.04
λ: 280 nm Amax: ≤0.03
λ: 290 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
Chaîne SMILES 
N.OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.H3N/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);1H3
Clé InChI
YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Specific-Ion Effects Unveil a Route for Modulating Oxidatively Triggered Acid Systems: The research utilizes ammonium trifluoroacetate to explore specific-ion effects in acid systems for reservoir applications. This application is vital for industrial processes, particularly in the optimization of resource extraction technologies (Cairns et al., 2022).
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Articles
Polar graphitic carbon enables UHPLC separation of highly polar pesticides, herbicides, and Vitamin D metabolites, advancing liquid chromatography capabilities.