T8752
Tetracosane
99%
Synonyme(s) :
n-Tetracosane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Point d'ébullition
391 °C (lit.)
Pf
49-52 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble 10%, clear, colorless
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H50/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
Clé InChI
POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane