238732
Trifluoroacétate d′ammonium
98%
Synonyme(s) :
Acide trifluoroacétique ammonium salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
crystals
Pf
123-125 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N.OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.H3N/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);1H3
Clé InChI
YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable