5.43804
Acide formique
for HPLC LiChropur™
Synonyme(s) :
Formic acid, Methanoic acid, Formylic acid
About This Item
Produits recommandés
Agence
suitable for DIN 38407-42
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
suitable for FDA C-010.02
Densité de vapeur
1.6 (vs air)
Pression de vapeur
44.8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥98% (alkalimetric)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1004 °F
Limite d'explosivité
12-38 % (v/v)
57 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
100-101 °C (lit.)
101 °C/1013 hPa
Pf
8.2-8.4 °C (lit.)
Température de transition
flash point 49.5 °C
Densité
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.05 ppm
Ca: ≤0.20 ppm
Cu: ≤0.020 ppm
Fe: ≤2.0 ppm
K: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.50 ppm
Na: ≤0.50 ppm
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Clé InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
121.1 °F
Point d'éclair (°C)
49.5 °C
Les clients ont également consulté
Articles
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.