Principaux documents
471356
Sigma-Aldrich
Acide méthanesulfonique
Methanesulfonic acid
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
≥99.0%
Synonyme(s) :
Mesylic acid, MsOH
25 ML
61,20 $
100 ML
75,50 $
500 ML
193,00 $
2.5 L
536,00 $
5 L
830,00 $
61,20 $
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
61,20 $
100 ML
75,50 $
500 ML
193,00 $
2.5 L
536,00 $
5 L
830,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3SO3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.11
Beilstein:
1446024
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
61,20 $
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
3.3 (vs air)
[3.3 (vs air)] (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.0%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
Plage de pH
<1
pb
[167 °C/10 mmHg (lit.)]
167 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
17-19 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 1,000 g/L at 20 °C
Densité
1.481 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
sulfonic acid
Chaîne SMILES 
O=S(O)(C)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
Clé InChI
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
L'acide méthanesulfonique (MSA) est un acide organique fort. L'oxydation chimique du diméthylsulfide dans l'atmosphère entraîne la formation de MSA en grandes quantités.[1] Le MSA est biodégradé pour former du CO2 et du sulfate. Il est considéré comme un acide vert, étant moins toxique et corrosif que les acides minéraux1.[2] La solution aqueuse de MSA a été considérée comme un électrolyte modèle pour les processus électrochimiques.[3]
Application
L'acide méthanesulfonique peut être utilisé :
  • Comme catalyseur pour produire des alkylbenzènes linéaires par réaction d'addition entre les oléfines à chaîne longue et le benzène.[4]
  • Pour préparer des composites de polyaniline (PANI)/graphène à propriétés thermiques et électriques améliorées.[5]
  • Comme catalyseur dans la transformation de mélanges de glucose/xylose en acide lévulinique et furfural.[6]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
372.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
189 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Facile in-situ preparation of polyaniline/graphene nanocomposites using methanesulfonic acid.
Kim DH and Park SY.
Polymer, 55(12), 2928-2935 (2014)
Use of methanesulfonic acid as catalyst for the production of linear alkylbenzenes.
Luong BX, et al.
J. Catal., 226(2), 301-307 (2004)
Methanesulfonic acid-catalyzed conversion of glucose and xylose mixtures to levulinic acid and furfural.
Rackemann DW, et al.
Industrial Crops and Products, 52, 46-57 (2014)
Microbial metabolism of methanesulfonic acid.
Kelly DP and Murrell JC.
Archives of Microbiology, 172(6), 341-348 (1999)
Methane Sulphonic Acid is Green Catalyst in Organic Synthesis.
Kulkarni P.
Orient. J. Chem., 31(1), 447-451 (2015)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the method of synthesis of this? Does it start with methane sulfonyl chloride?
    1 answer
    1. Methods of preparation for this product are considered proprietary.
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review