Documents
5.43828
Supelco
ortho-Phosphoric acid
85%, for HPLC LiChropur
Synonyme(s) :
Acide orthophosphorique
About This Item
Formule linéaire :
H3PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.00
Numéro Beilstein :
1921286
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Acide phosphorique, for HPLC LiChropur
Densité de vapeur
3.4 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Forme
liquid
Technique(s)
HPLC: suitable
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
30.5 cSt(20 °C)
Point d'ébullition
158 °C (lit.)
Pf
~40 °C (lit.)
Densité
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Autres remarques
L′acide phosphorique concentré est composé de H3PO4 à environ 85 % (aqueux).
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Les clients ont également consulté
Articles
The FPP Purospher® STAR RP-8e column offers a reliable and consistent assay with strong peak shapes and linearity, ensuring precise quantification.
LC-MS/MS quantitative method analyzes highly polar 11 nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column.
Learn to separate and quantify B vitamins and preservatives in capsules with HPLC-UV and Purospher® STAR RP-8 column. Validated for precision.
Protocoles
Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.