Documents
57618
Supelco
Phosphate de potassium monobasic
suitable for HPLC, LiChropur, 99.5-101.0% (T)
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate de potassium, Phosphate de potassium prim., Phosphate monopotassique
About This Item
Formule linéaire :
KH2PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
NB.21
Pureté
99.5-101.0% (T)
Forme
solid
Qualité
LiChropur
Technique(s)
HPLC: suitable
pH
4.1-4.5
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Pf
252.6 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 10%, clear, colorless
Densité
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
Absorption UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.1
λ: 220 nm Amax: ≤0.06
λ: 230 nm Amax: ≤0.04
λ: 300 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
Chaîne SMILES 
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
  • Partitioning recombinant chitinase from Nicotiana benthamiana by an aqueous two-phase system: Demonstrates the application of potassium phosphate monobasic in aqueous two-phase systems for efficient partitioning of enzymes, which is crucial for biotechnological and industrial applications (Tue et al., 2024).
  • Unlocking Nature′s Toolbox: This study showcases how potassium phosphate monobasic can be used to optimize conditions for the production of recombinant proteins, enhancing yields and streamlining production processes in biomanufacturing (Rajak et al., 2024).
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)