48260
D-(+)-galactose
suitable for microbiology, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Galactose
187,00 $
About This Item
187,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥99.0%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +80±1°, 24 hr, c = 5% in H2O
Résidus de calcination
≤0.1% (as SO4)
Perte
≤0.1% loss on drying
Pf
167-170 °C (dec.)
168-170 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Application(s)
microbiology
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
Clé InChI
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.